missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Human RNF43 Alexa Fluor 594-conjugated Antibody, R&D Systems™
Mouse Monoclonal Antibody
Marca: R&D Systems FAB7964T-100UG
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
RNF43 Monoclonal specifically detects RNF43 in Human samples. It is validated for Flow Cytometry.
Especificaciones
| RNF43 | |
| Monoclonal | |
| Alexa Fluor 594 | |
| Supplied 0.2 mg/ml in a saline solution containing BSA and Sodium Azide. | |
| DKFZp781H02126, DKFZp781H0392, FLJ20315, FLJ77466, FLJ99338, MGC125630, ring finger protein 43, RNF124, URCC | |
| Human embryonic kidney cell line HEK293-derived recombinant human RNF43 Glu43-Val199 Accession # Q68DV7 | |
| 100 μg | |
| 54894 | |
| Human | |
| Supernatant |
| Flow Cytometry | |
| 923227R | |
| Flow Cytometry 0.25-1 μg/10^6 cells | |
| Q68DV7 | |
| Mouse | |
| Protein A or G purified from cell culture supernatant | |
| Primary | |
| Detects human RNF43 in direct ELISAs. | |
| Protect from light. Do not freeze. 12 months from date of receipt, 2 to 8 degreesC as supplied. | |
| IgG1 |
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido