missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Human RIPK3/RIP3 Antibody, R&D Systems™
GREENER_CHOICE

Código de producto. 18752507
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
25 μg
Tamaño de la unidad:
100 microgramos
25 microgramos
Código de producto. Cantidad unitSize
18752507 100 μg 100 microgramos
18710457 25 μg 25 microgramos
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18752507

Marca: R&D Systems MAB76041100

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Monoclonal Antibody

RIPK3/RIP3 Monoclonal specifically detects RIPK3/RIP3 in Human samples. It is validated for Western Blot.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno RIPK3/RIP3
Aplicaciones Western Blot
Clasificación Monoclonal
Clon 1312A
Conjugado Unconjugated
Dilución Western Blot 2 μg/mL
Formulación Lyophilized from a 0.2 μm filtered solution in PBS with Trehalose. *Small pack size (SP) is supplied as a 0.2 μm filtered solution in PBS.
N.º de referencia del gen Q9Y572
Alias de gen EC 2.7.11.1, Receptor Interacting Serine/Threonine Kinase 3, Receptor-interacting protein 3, receptor-interacting serine/threonine-protein kinase 3, receptor-interacting serine-threonine kinase 3, RIP3, RIP-3, RIP-like protein kinase 3
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Synthetic peptide containing human RIPK3/RIP3, Accession # Q9Y572
Método de purificación Protein A or G purified from cell culture supernatant
Cantidad 100 μg
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 11035
Especificidad de la prueba Detects human RIPK3/RIP3 in direct ELISAs.
Reconstitución Reconstitute at 0.5 mg/mL in sterile PBS.
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. 12 months from date of receipt, -20 to -70°C as supplied. 1 month, 2 to 8°C under sterile conditions after reconstitution. 6 months, -20 to -70°C under sterile conditions after reconstitution.
Formulario Supernatant
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.