missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Human RFC1 Antibody, R&D Systems™

Código de producto. 18060502
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
Tamaño de la unidad:
100 microgramos
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
18060502 100 μg 100 microgramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18060502 Proveedor R&D Systems N.º de proveedor AF6457

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Sheep Polyclonal Antibody

RFC1 Polyclonal specifically detects RFC1 in Human samples. It is validated for Western Blot.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno RFC1
Aplicaciones Western Blot
Clasificación Polyclonal
Concentración LYOPH
Conjugado Unconjugated
Dilución Western Blot 1 ug/mL
N.º de referencia del gen P35251
Alias de gen A1, A1 140 kDa subunit, Activator 1 140 kDa subunit, Activator 1 large subunit, Activator 1 subunit 1, MGC51786, MHC binding factor, beta, MHCBFB, PO-GA, RECC1, replication factor C (activator 1) 1 (145kD), replication factor C (activator 1) 1, 145kDa, Replication factor C 140 kDa subunit, Replication factor C large subunit, replication factor C subunit 1, replication factor C1, RFC, RF-C 140 kDa subunit, RFC140, RFC140DNA-binding protein PO-GA
Símbolos de los genes RFC1
Especie del huésped Sheep
Inmunógeno E. coli-derived recombinant human RFC1 Met800-Ser1093 Accession # P35251
Método de purificación Affinity Purified
Cantidad 100 μg
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 5981
Especificidad de la prueba Detects human RFC1 in Western blots.
Reconstitución Reconstitute at 0.2 mg/mL in sterile PBS.
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. 12 months from date of receipt, -20 to -70 degreesC as supplied. 1 month, 2 to 8 degreesC under sterile conditions after reconstitution. 6 months, -20 to -70 degreesC under sterile conditions after reconstitution.
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.