missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Human RFC1 Antibody, R&D Systems™

Descripción
RFC1 Polyclonal specifically detects RFC1 in Human samples. It is validated for Western Blot.
Especificaciones
Especificaciones
| Antígeno | RFC1 |
| Aplicaciones | Western Blot |
| Clasificación | Polyclonal |
| Concentración | LYOPH |
| Conjugado | Unconjugated |
| Dilución | Western Blot 1 ug/mL |
| Formulación | Lyophilized from a 0.2 μm filtered solution in PBS with Trehalose. *Small pack size (SP) is supplied as a 0.2 μm filtered solution in PBS. with No Preservative |
| N.º de referencia del gen | P35251 |
| Alias de gen | A1, A1 140 kDa subunit, Activator 1 140 kDa subunit, Activator 1 large subunit, Activator 1 subunit 1, MGC51786, MHC binding factor, beta, MHCBFB, PO-GA, RECC1, replication factor C (activator 1) 1 (145kD), replication factor C (activator 1) 1, 145kDa, Replication factor C 140 kDa subunit, Replication factor C large subunit, replication factor C subunit 1, replication factor C1, RFC, RF-C 140 kDa subunit, RFC140, RFC140DNA-binding protein PO-GA |
| Símbolos de los genes | RFC1 |
| Mostrar más |
For Research Use Only
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?