missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Human Renin Antibody, R&D Systems™
GREENER_CHOICE

Código de producto. 18725688
Change view
Click to view available options
Cantidad:
25 μg
Tamaño de la unidad:
25 microgramos
Código de producto. Cantidad unitSize
18725688 25 μg 25 microgramos
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18725688

Marca: R&D Systems AF4090SP

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Sheep Polyclonal Antibody has been used in 2 publications

Renin Polyclonal specifically detects Renin in Human samples. It is validated for Western Blot, Immunohistochemistry, Immunoprecipitation, Neutralization.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno Renin
Aplicaciones Western Blot, Immunohistochemistry, Immunoprecipitation, Neutralization
Clasificación Polyclonal
Concentración LYOPH
Conjugado Unconjugated
Dilución Western Blot 0.1 ug/mL, Immunohistochemistry 5-15 ug/mL, Immunoprecipitation 25 ug/mL, Neutralization 40 ug/mL
Formulación Lyophilized from a 0.2 μm filtered solution in PBS with Trehalose. *Small pack size (SP) is supplied as a 0.2 μm filtered solution in PBS. with No Preservative
N.º de referencia del gen P60016
Alias de gen angiotensin-forming enzyme, Angiotensinogenase, EC 3.4.23, EC 3.4.23.15, FLJ10761, HNFJ2, Prorenin, REN, renin, renin precursor, renal
Símbolos de los genes REN
Especie del huésped Sheep
Inmunógeno Mouse myeloma cell line NS0-derived recombinant human Renin Leu24-Arg406 Accession # P60016
Método de purificación Affinity Purified
Cantidad 25 μg
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 5972
Especificidad de la prueba Detects both pro and mature forms of human Renin in direct ELISAs and Western blots. In direct ELISAs and Western blots, approximately 20% cross-reactivity with recombinant mouse Renin-1 is observed.
Reconstitución Reconstitute at 0.2 mg/mL in sterile PBS.
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. 12 months from date of receipt, -20 to -70 degreesC as supplied. 1 month, 2 to 8 degreesC under sterile conditions after reconstitution. 6 months, -20 to -70 degreesC under sterile conditions after reconstitution.
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos

For Research Use Only

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.