Learn More
Invitrogen™ Kit de ELISA para RCOR1/CoREST humana
Descripción
La RCOR1/CoREST humana cuantifica la RCOR1/CoREST humana en suero, plasma y sobrenadante. El ensayo reconocerá exclusivamente la RCOR1/CoREST humana natural y recombinante.
RCOR1 es un correpresor funcional necesario para la regulación de la expresión génica neural específica. El gen RCOR codifica un correpresor funcional necesario para la regulación de la expresión génica neural específica. El gen RCOR codifica un correpresor funcional necesario para la regulación de la expresión génica neural específica.
Especificaciones
Especificaciones
| Número de acceso | 5730409O11; 6720480E22Rik; AU042633; COREST; D12Wsu95e; KIAA0071; LOC102554884; mKIAA0071; CoREST de proteínas; RCOR; Rcor1; correpresor de REST 1; correpresor de REST 1-similar; Rocr1 |
| Intervalo del ensayo | De 7 a 1500 pg/ml |
| Sensibilidad del ensayo | 7 pg/mL |
| Conjugado | Biotina |
| Tipo de producto | ELISA |
| Tipo de muestra | Plasma, Sobrenadante, Suero |
| Para utilizar con (equipo) | Lector de microplacas colorimétrico |
| ID de gen (Entrez) | Q9UKL0 |
| Símbolo de gen | RCOR1 |
| CV interensayo | <12% |
| Mostrar más |