missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Human RBP4/Retinol-Binding Protein 4 Antibody, R&D Systems™

Código de producto. 18048751
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
Tamaño de la unidad:
100 microgramos
Código de producto. Cantidad unitSize
18048751 100 μg 100 microgramos
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18048751

Marca: R&D Systems AF3378

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Goat Polyclonal Antibody

RBP4/Retinol-Binding Protein 4 Polyclonal specifically detects RBP4/Retinol-Binding Protein 4 in Human samples. It is validated for Western Blot, Simple Western.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno RBP4/Retinol-Binding Protein 4
Aplicaciones Western Blot
Clasificación Polyclonal
Concentración LYOPH
Conjugado Unconjugated
Dilución Western Blot 1 ug/mL, Simple Western 50 ug/mL
N.º de referencia del gen P02753
Alias de gen interstitial, Plasma retinol-binding protein, retinol binding protein 4, plasma, RetinolBinding Protein 4, retinol-binding protein 4, plasma
Símbolos de los genes RBP4
Especie del huésped Goat
Inmunógeno Mouse myeloma cell line NS0-derived recombinant human RBP4 Glu19-Leu201 Accession # P02753
Método de purificación Affinity Purified
Cantidad 100 μg
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 5950
Especificidad de la prueba Detects human RBP4 in direct ELISAs and Western blots. In direct ELISAs, less then 50% cross-reactivity with recombinant mouse RBP4 is observed.
Reconstitución Reconstitute at 0.2 mg/mL in sterile PBS.
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. 12 months from date of receipt, -20 to -70 degreesC as supplied. 1 month, 2 to 8 degreesC under sterile conditions after reconstitution. 6 months, -20 to -70 degreesC under sterile conditions after reconstitution.
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.