missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Human/Rat PTP pi/PTPRU Antibody, R&D Systems™

Código de producto. 18150711
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
Tamaño de la unidad:
100 microgramos
Código de producto. Cantidad unitSize
18150711 100 μg 100 microgramos
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18150711

Marca: R&D Systems MAB7475

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

PTP pi/PTPRU Monoclonal specifically detects PTP pi/PTPRU in Human, Rat samples. It is validated for Western Blot.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno PTP pi/PTPRU
Aplicaciones Western Blot
Clasificación Monoclonal
Clon 764209
Concentración LYOPH
Conjugado Unconjugated
Dilución Western Blot 0.5 ug/mL
Formulación Lyophilized from a 0.2 μm filtered solution in PBS with Trehalose. *Small pack size (SP) is supplied as a 0.2 μm filtered solution in PBS. with No Preservative
N.º de referencia del gen Q92729
Alias de gen FMI, GLEPP1, hPTP-J, pancreatic carcinoma phosphatase 2, PCP2, PCP-2, pi R-PTP-Psi, protein tyrosine phosphatase J, protein tyrosine phosphatase, receptor type, U, protein-tyrosine phosphatase J, protein-tyrosine phosphatase pi, PTP, PTP pi, PTP-J, PTP-PI, PTPPSI, PTPRO, PTP-RO, PTPRU, Receptor protein tyrosine phosphatase hPTP-J, R-PTP-PSI, R-PTP-U
Símbolos de los genes PTPRU
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Mouse myeloma cell line NS0-derived recombinant human PTP pi/PTPRU Glu19-Gln740 Accession # Q92729
Método de purificación Protein A or G purified from hybridoma culture supernatant
Cantidad 100 μg
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 10076
Especificidad de la prueba Detects human and rat PTP pi/PTPRU in Western blots and recombinant human PTPRU in direct ELISAs. In direct ELISAs, no cross-reactivity with recombinant human (rh) PTPRK, rhPTPRM, or rhPTPRT is observed.
Reconstitución Sterile PBS to a final concentration of 0.5 mg/mL.
Especies diana Human, Rat
Contenido y almacenamiento Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. 12 months from date of receipt, -20 to -70 degreesC as supplied. 1 month, 2 to 8 degreesC under sterile conditions after reconstitution. 6 months, -20 to -70 degreesC under sterile conditions after reconstitution.
Formulario Purified
Isotype IgG1
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.