missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Human/Rat MDGA2 Alexa Fluor 405-conjugated Antibody, R&D Systems™
GREENER_CHOICE

Código de producto. 18786279
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
Tamaño de la unidad:
100 microgramos
Código de producto. Cantidad unitSize
18786279 100 μg 100 microgramos
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18786279

Marca: R&D Systems FAB5184V100UG

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

MDGA2 Monoclonal specifically detects MDGA2 in Human, Rat samples. It is validated for Flow Cytometry.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno MDGA2
Aplicaciones Flow Cytometry
Clasificación Monoclonal
Clon 803732
Conjugado Alexa Fluor 405
Dilución Flow Cytometry 0.25-1 ug/10^6 cells
Formulación Supplied 0.2 mg/mL in a saline solution containing BSA and Sodium Azide.
N.º de referencia del gen Q7Z553
Alias de gen MAM domain containing glycosylphosphatidylinositol anchor 2, MAMDC1
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Mouse myeloma cell line NS0-derived recombinant human MDGA2, Gln21-Asp934, Accession # Q7Z553
Método de purificación Protein A or G purified from hybridoma culture supernatant
Cantidad 100 μg
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 161357
Especificidad de la prueba Detects human MDGA2 in direct ELISAs. Detects rat MDGA2 in Flow Cytometry.
Especies diana Human, Rat
Contenido y almacenamiento Protect from light. Do not freeze. 12 months from date of receipt, 2 to 8°C as supplied.
Formulario Purified
Isotype IgG2b
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.