missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Human/Rat/Hamster ACE-2 Antibody, R&D Systems™
GREENER_CHOICE

Código de producto. 18700367
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
25 μg
Tamaño de la unidad:
100 microgramos
25 microgramos
Código de producto. Cantidad unitSize
18700367 25 μg 25 microgramos
18704017 100 μg 100 microgramos
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18700367

Marca: R&D Systems MAB9332SP

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

ACE-2 Monoclonal specifically detects ACE-2 in Human, Rat, Hamster samples. It is validated for Western Blot, Flow Cytometry, Immunohistochemistry, CyTOF-ready.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno ACE-2
Aplicaciones Western Blot, Flow Cytometry, Immunohistochemistry, CyTOF
Clasificación Monoclonal
Clon 535919
Conjugado Unconjugated
Dilución Western Blot 2 ug/mL, Flow Cytometry 0.25 ug/10^6 cells, Immunohistochemistry 1-25 ug/mL, CyTOF-ready
Formulación Lyophilized from a 0.2 μm filtered solution in PBS with Trehalose. *Small pack size (SP) is supplied as a 0.2 μm filtered solution in PBS.
N.º de referencia del gen Q9BYF1
Alias de gen ACE2, ACEH, ACEHangiotensin I converting enzyme 2, ACE-related carboxypeptidase, angiotensin I converting enzyme (peptidyl-dipeptidase A) 2, angiotensin-converting enzyme 2, Angiotensin-converting enzyme homolog, DKFZp434A014, EC 3.4.17, EC 3.4.17.23, Metalloprotease MPROT15
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Mouse myeloma cell line NS0-derived recombinant human ACE-2, Gln18-Ser740, Accession # Q9BYF1
Método de purificación Protein A or G purified from hybridoma culture supernatant
Cantidad 25 μg
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 59272
Reconstitución Reconstitute at 0.5 mg/mL in sterile PBS.
Especies diana Human, Rat, Hamster
Contenido y almacenamiento Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. 12 months from date of receipt, -20 to -70°C as supplied. 1 month, 2 to 8°C under sterile conditions after reconstitution. 6 months, -20 to -70°C under sterile conditions after reconstitution.
Formulario Purified
Isotype IgG2a
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.