missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Human RARRES3 Antibody, R&D Systems™

Código de producto. 18099801
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
Tamaño de la unidad:
100 microgramos
Código de producto. Cantidad unitSize
18099801 100 μg 100 microgramos
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18099801

Marca: R&D Systems AF6139

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Sheep Polyclonal Antibody

RARRES3 Polyclonal specifically detects RARRES3 in Human samples. It is validated for Immunocytochemistry.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno RARRES3
Aplicaciones Immunocytochemistry
Clasificación Polyclonal
Concentración LYOPH
Conjugado Unconjugated
Dilución Immunocytochemistry 5-15 ug/mL
N.º de referencia del gen Q9UL19
Alias de gen HRASLS4, PLA1/2-3, RAR-responsive protein TIG3, retinoic acid receptor responder (tazarotene induced) 3, retinoic acid receptor responder protein 3, retinoic acid-inducible gene 1, Retinoid-inducible gene 1 protein, RIG1, Tazarotene-induced gene 3 protein, TIG3, TIG3MGC8906
Símbolos de los genes RARRES3
Especie del huésped Sheep
Inmunógeno E. coli-derived recombinant human RARRES3 Asp12-Lys134 Accession # Q9UL19
Método de purificación Affinity Purified
Cantidad 100 μg
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 5920
Especificidad de la prueba Detects human RARRES3 in direct ELISAs. In direct ELISAs, less than 1% cross-reactivity with recombinant human (rh) RARRES1 and rhLatexin is observed.
Reconstitución Reconstitute at 0.2 mg/mL in sterile PBS.
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. 12 months from date of receipt, -20 to -70 degreesC as supplied. 1 month, 2 to 8 degreesC under sterile conditions after reconstitution. 6 months, -20 to -70 degreesC under sterile conditions after reconstitution.
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.