missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Human RAR gamma/NR1B3 Antibody, R&D Systems™
Descripción
RAR gamma/NR1B3 Monoclonal specifically detects RAR gamma/NR1B3 in Human samples. It is validated for Western Blot, Immunoprecipitation, Direct ELISA.
Especificaciones
Especificaciones
| Antígeno | RAR gamma/NR1B3 |
| Aplicaciones | Western Blot, Immunoprecipitation, ELISA |
| Clasificación | Monoclonal |
| Clon | H5620 |
| Conjugado | Unconjugated |
| Dilución | Western Blot, Immunoprecipitation, Direct ELISA |
| Formulación | A liquid formulation in physiologic saline with 0.1% NaN 3 . with 0.1% Sodium Azide |
| Alias de gen | NR1B3, NR1B3RARC, Nuclear receptor subfamily 1 group B member 3, RARC, RARG, RAR-gamma, retinoic acid receptor gamma, retinoic acid receptor, gamma |
| Símbolos de los genes | RARG |
| Especie del huésped | Mouse |
| Mostrar más |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?