Learn More
Invitrogen™ Human RANKL (Soluble) ELISA Development Kit (ABTS), PeproTech®
Descripción
Este gen codifica un miembro de la familia de citoquinas del factor de necrosis tumoral (TNF), que es un ligando para la osteoprotegerina y funciona como un factor clave para la diferenciación y activación de los osteoclastos. Se ha demostrado que esta proteína es un factor de supervivencia de las células dendríticas y participa en la regulación de la respuesta inmune dependiente de células T. Se ha descrito que la activación de células T induce la expresión de este gen y conduce a un aumento de la osteoclastogénesis y pérdida ósea. Se ha demostrado que esta proteína activa la cinasa antiapoptótica AKT/PKB a través de un complejo de señalización que utiliza la cinasa SRC y el factor de necrosis tumoral asociado al receptor (TRAF) 6, lo que indica que esta proteína podría desempeñar un papel en la regulación de la apoptosis celular. La alteración selectiva del gen relacionado en ratones ocasionó una osteopetrosis grave y la falta de osteoclastos. Los ratones deficientes mostraron defectos en la diferenciación temprana de linfocitos T y B, y no pudieron formar estructuras mamarias lóbulo-alveolares durante el embarazo. Se han encontrado dos variantes de transcripción cortados alternativamente.
Especificaciones
Especificaciones
| Número de acceso | O14788 |
| Intervalo del ensayo | Lot-specific |
| Sensibilidad del ensayo | Lot-specific |
| Conjugado | HRP |
| Tipo de producto | ELISA |
| Para utilizar con (equipo) | Lector de microplacas colorimétrico |
| ID de gen (Entrez) | 8600 |
| Símbolo de gen | TNFSF11 |
| Contenido del kit | Capture Antibody, Detection Antibody, Protein Standard, HRP-conjugate |
| Etiqueta o tinte | HRP |
| Mostrar más |
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.