Learn More
Invitrogen™ Kit de ELISA para PTX-3 humana
Descripción
Human PTX-3 quantitates human PTX-3 in serum, plasma, supernatant. The assay will exclusively recognize both natural and recombinant human PTX-3.
Las pentaxinas son una superfamilia de proteínas que se caracteriza por una estructura cíclica multimérica. El Ptx3, también conocido como secuencia de genes estimulados por factor de necrosis tumoral-14 (TSG14), es un receptor de reconocimiento de patrones secretado que tiene un papel no redundante en la resistencia a agentes microbianos seleccionados. El Ptx3 pertenece a la familia de pentaxinas largas, que tienen dominios de pentaxina C-terminal y nuevos dominios amino-terminales. El Ptx3 une determinados patógenos, como Aspergillus fumigatus, Pseudomonas aeruginosa y Salmonella typhimurium. Se sintetiza en glomerulonefritis IgA y activa las células mesangiales. La secreción de Ptx3 en las células adiposo puede ser inducida por TNF. El Ptx3 también está involucrado en la amplificación de reacciones inflamatorias y en la regulación de la inmunidad innata. El gen Ptx3 humano se asigna al cromosoma 3q25.
Especificaciones
Especificaciones
| Número de acceso | AI607804; pentaxina larga 3; pentaxina relacionada; proteína relacionada con la pentaxina PT x 3; pentaxina 3; pentaxina 3, larga; pentaxina relacionada; Gen relacionado con la pentraquina; proteína relacionada con la pentraquina PT x 3; Pt x 3; proteína 5 inducida por el TNF alfa; TNFAIP5; TSG14; TSG-14; proteína 5 inducida por el factor de necrosis tumoral alfa; proteína 14 inducible por el factor de necrosis tumoral; proteína TSG-14 inducible por el factor de necrosis tumoral |
| Intervalo del ensayo | De 0,08 a 20 ng/ml |
| Sensibilidad del ensayo | 0,08 ng/mL |
| Conjugado | Biotina |
| Tipo de producto | ELISA |
| Tipo de muestra | Plasma, Sobrenadante, Suero |
| Para utilizar con (equipo) | Lector de microplacas colorimétrico |
| ID de gen (Entrez) | P26022 |
| Símbolo de gen | PTX3 |
| CV interensayo | <12% |
| Mostrar más |