Learn More
Invitrogen™ Kit de ELISA para PTX-3 humana
Código de producto. 17105169
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 x 96 pruebas
96 pruebas
Tamaño de la unidad:
cada uno
paquete de 96
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
17105169 5 x 96 pruebas cada uno
17194683 96 pruebas paquete de 96
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 17105169 Proveedor Invitrogen™ N.º de proveedor EH386RBX5
ELISA
Human PTX-3 quantitates human PTX-3 in serum, plasma, supernatant. The assay will exclusively recognize both natural and recombinant human PTX-3.
Las pentaxinas son una superfamilia de proteínas que se caracteriza por una estructura cíclica multimérica. El Ptx3, también conocido como secuencia de genes estimulados por factor de necrosis tumoral-14 (TSG14), es un receptor de reconocimiento de patrones secretado que tiene un papel no redundante en la resistencia a agentes microbianos seleccionados. El Ptx3 pertenece a la familia de pentaxinas largas, que tienen dominios de pentaxina C-terminal y nuevos dominios amino-terminales. El Ptx3 une determinados patógenos, como Aspergillus fumigatus, Pseudomonas aeruginosa y Salmonella typhimurium. Se sintetiza en glomerulonefritis IgA y activa las células mesangiales. La secreción de Ptx3 en las células adiposo puede ser inducida por TNF. El Ptx3 también está involucrado en la amplificación de reacciones inflamatorias y en la regulación de la inmunidad innata. El gen Ptx3 humano se asigna al cromosoma 3q25.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Número de acceso AI607804; pentaxina larga 3; pentaxina relacionada; proteína relacionada con la pentaxina PT x 3; pentaxina 3; pentaxina 3, larga; pentaxina relacionada; Gen relacionado con la pentraquina; proteína relacionada con la pentraquina PT x 3; Pt x 3; proteína 5 inducida por el TNF alfa; TNFAIP5; TSG14; TSG-14; proteína 5 inducida por el factor de necrosis tumoral alfa; proteína 14 inducible por el factor de necrosis tumoral; proteína TSG-14 inducible por el factor de necrosis tumoral
Intervalo del ensayo De 0,08 a 20 ng/ml
Sensibilidad del ensayo 0,08 ng/mL
Conjugado Biotina
Tipo de producto ELISA
Tipo de muestra Plasma, Sobrenadante, Suero
Para utilizar con (equipo) Lector de microplacas colorimétrico
ID de gen (Entrez) P26022
Símbolo de gen PTX3
CV interensayo <12%
CV intraensayo <10%
Contenido del kit Placa de 96 pocillos previamente recubiertos, patrón, concentrado de diluyente de muestra, anticuerpo de detección biotinilado, SAV-HRP, tampón de lavado, cromógeno, solución de parada, cubiertas de placa adhesivas, Standard, Assay Diluent concentrate, Biotinylated Detection Antibody, SAV-HRP, Wash Buffer, Chromogen, Stop Solution, Adhesive Plate Covers
Etiqueta o tinte Peroxidasa de rábano picante (HRP)
Cantidad 5 x 96 pruebas
Estado normativo Para uso exclusivo en investigación
Volumen de muestra Sobrenadante, 50 μl; suero, 50 μl; plasma, 50 μl
Requisitos de almacenamiento De 2 °C a 8 °C
Objetivo PTX3
Tiempo de prueba 1 h 20 min
Tiempo total del ensayo 4 h 45 min