Learn More
Invitrogen™ Kit de ELISA para PTH1R humana
Descripción
Human PTH1R quantitates human PTH1R in serum, plasma, supernatant. The assay will exclusively recognize both natural and recombinant human PTH1R.
El receptor de la hormona paratiroidea 1 es un miembro de la familia de receptores acoplados a proteínas G. Esta proteína es un receptor de la hormona paratiroidea (PTH) y de la hormona paratiroidea (PTHLH). La actividad de este receptor está mediada por proteínas G que activan la adenilciclasa y también un sistema de segundo mensajero fosfatidilinositol-calcio. Se sabe que los defectos de este receptor son la causa de la condrodisplasia metafisaria de Jansen (JMC), la condrodisplasia tipo Blomstrand (BOCD), así como la encodromatosis. Se ha informado que el receptor de la hormona paratiroidea 1 se expresa en huesos, mamas, cerebro, colon, GI, riñón, hígado, placenta, piel, cordón umbilical, y el útero.
Especificaciones
Especificaciones
| Número de acceso | MGC138426; MGC138452; parathormona; paratirina; receptor de la hormona paratiroidea 1; receptor de la hormona paratiroidea; receptor de la hormona paratiroidea 1; receptor de péptido relacionado con la hormona paratiroidea/hormona paratiroidea; receptor de proteínas relacionadas con la hormona paratiroidea/hormona paratiroidea; PFE; PPR; PTH; receptor de PTH/PTHR; Receptor PTH/PTHrP; receptor PTH/PTHrP tipo I; receptor PTH1; PTH1R; PTHR; PTHR1; PTHrel; receptor de péptidos relacionado con PTH; PTHrP-R; receptor de PTHrP; receptor de hélice transmembrana siete |
| Intervalo del ensayo | De 8,19 a 2000 pg/ml |
| Sensibilidad del ensayo | 8,2 pg/mL |
| Conjugado | Biotina |
| Tipo de producto | ELISA |
| Tipo de muestra | Plasma, Sobrenadante, Suero |
| Para utilizar con (equipo) | Lector de microplacas colorimétrico |
| ID de gen (Entrez) | Q03431 |
| Símbolo de gen | Pth1r |
| CV interensayo | <12% |
| Mostrar más |