Learn More
Invitrogen™ Kit de ELISA para PTH1R humana
Código de producto. 17195159
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 x 96 pruebas
96 pruebas
Tamaño de la unidad:
cada uno
paquete de 96
17195159 5 x 96 pruebas cada uno
17184683 96 pruebas paquete de 96
2 options
Código de producto. 17195159
Marca: Invitrogen™ EH385RBX5
ELISA
Human PTH1R quantitates human PTH1R in serum, plasma, supernatant. The assay will exclusively recognize both natural and recombinant human PTH1R.
El receptor de la hormona paratiroidea 1 es un miembro de la familia de receptores acoplados a proteínas G. Esta proteína es un receptor de la hormona paratiroidea (PTH) y de la hormona paratiroidea (PTHLH). La actividad de este receptor está mediada por proteínas G que activan la adenilciclasa y también un sistema de segundo mensajero fosfatidilinositol-calcio. Se sabe que los defectos de este receptor son la causa de la condrodisplasia metafisaria de Jansen (JMC), la condrodisplasia tipo Blomstrand (BOCD), así como la encodromatosis. Se ha informado que el receptor de la hormona paratiroidea 1 se expresa en huesos, mamas, cerebro, colon, GI, riñón, hígado, placenta, piel, cordón umbilical, y el útero.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Número de acceso MGC138426; MGC138452; parathormona; paratirina; receptor de la hormona paratiroidea 1; receptor de la hormona paratiroidea; receptor de la hormona paratiroidea 1; receptor de péptido relacionado con la hormona paratiroidea/hormona paratiroidea; receptor de proteínas relacionadas con la hormona paratiroidea/hormona paratiroidea; PFE; PPR; PTH; receptor de PTH/PTHR; Receptor PTH/PTHrP; receptor PTH/PTHrP tipo I; receptor PTH1; PTH1R; PTHR; PTHR1; PTHrel; receptor de péptidos relacionado con PTH; PTHrP-R; receptor de PTHrP; receptor de hélice transmembrana siete
Intervalo del ensayo De 8,19 a 2000 pg/ml
Sensibilidad del ensayo 8,2 pg/mL
Conjugado Biotina
Tipo de producto ELISA
Tipo de muestra Plasma, Sobrenadante, Suero
Para utilizar con (equipo) Lector de microplacas colorimétrico
ID de gen (Entrez) Q03431
Símbolo de gen Pth1r
CV interensayo <12%
CV intraensayo <10%
Contenido del kit Placa de 96 pocillos previamente recubiertos, patrón, concentrado de diluyente de muestra, anticuerpo de detección biotinilado, SAV-HRP, tampón de lavado, cromógeno, solución de parada, cubiertas de placa adhesivas, Standard, Assay Diluent concentrate, Biotinylated Detection Antibody, SAV-HRP, Wash Buffer, Chromogen, Stop Solution, Adhesive Plate Covers
Etiqueta o tinte Peroxidasa de rábano picante (HRP)
Cantidad 5 x 96 pruebas
Estado normativo Para uso exclusivo en investigación
Volumen de muestra Sobrenadante, 50 μl; suero, 50 μl; plasma, 50 μl
Requisitos de almacenamiento De 2 °C a 8 °C
Objetivo PTH1R
Tiempo de prueba 1 h 20 min
Tiempo total del ensayo 4 h 45 min