missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Human PSGL-1/CD162 Antibody, R&D Systems™
GREENER_CHOICE

Código de producto. p-7116617
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
25 μg
Tamaño de la unidad:
100 microgramos
25 microgramos
Código de producto. Cantidad unitSize
18725179 25 μg 25 microgramos
18778189 100 μg 100 microgramos
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18725179

Marca: R&D Systems MAB9962SP

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

PSGL-1/CD162 Monoclonal specifically detects PSGL-1/CD162 in Human samples. It is validated for Western Blot, Flow Cytometry, ELISA, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno PSGL-1/CD162
Aplicaciones Western Blot, ELISA, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry
Clasificación Monoclonal
Clon 688124
Conjugado Unconjugated
Dilución Western Blot 2.0 ug/mL, ELISA, Immunohistochemistry 5-25 ug/mL, Immunocytochemistry 5-25 ug/mL
Formulación Lyophilized from a 0.2 μm filtered solution in PBS with Trehalose. *Small pack size (SP) is supplied as a 0.2 μm filtered solution in PBS.
N.º de referencia del gen Q14242
Alias de gen CD162, CD162 antigen, P-selectin glycoprotein ligand 1, PSGL1, PSGL-1cutaneous lymphocyte-associated associated antigen, selectin P ligandCLA, SELPLG
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Chinese hamster ovary cell line CHO-derived recombinant human PSGL-1/CD162 Gln42-Gly295 Accession # Q14242
Método de purificación Protein A or G purified from hybridoma culture supernatant
Cantidad 25 μg
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 6404
Especificidad de la prueba Detects human PSGL-1/CD162 in direct ELISAs.
Reconstitución Reconstitute at 0.5 mg/mL in sterile PBS.
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. 12 months from date of receipt, -20 to -70 degreesC as supplied. 1 month, 2 to 8 degreesC under sterile conditions after reconstitution. 6 months, -20 to -70 degreesC under sterile conditions after reconstitution.
Formulario Supernatant
Isotype IgG2b
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.