missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Human PSGL-1/CD162 Alexa Fluor 405-conjugated Antibody, R&D Systems™
GREENER_CHOICE

Código de producto. 18706178
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
Tamaño de la unidad:
100 microgramos
Código de producto. Cantidad unitSize
18706178 100 μg 100 microgramos
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18706178

Marca: R&D Systems FAB996V100UG

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

PSGL-1/CD162 Monoclonal specifically detects PSGL-1/CD162 in Human samples. It is validated for Flow Cytometry.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno PSGL-1/CD162
Aplicaciones Flow Cytometry
Clasificación Monoclonal
Clon CHO131
Concentración 0.2 mg/mL
Conjugado Alexa Fluor 405
Dilución Flow Cytometry 0.25-1 ug/10^6 cells
Formulación Supplied 0.2 mg/mL in a saline solution containing BSA and Sodium Azide. with 0.09% Sodium Azide
Alias de gen CD162, CD162 antigen, P-selectin glycoprotein ligand 1, PSGL1, PSGL-1cutaneous lymphocyte-associated associated antigen, selectin P ligandCLA, SELPLG
Símbolos de los genes SELPLG
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno CHO Chinese hamster ovary cell line transfected with human PSGL-1/CD162
Cantidad 100 μg
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 6404
Especificidad de la prueba Detects human PSGL-1/CD162. Recognizes sLe x -bearing core 2 O-glycan stuctures. It does not recognize sLe x on an extended core 1 O-glycan. The sLe x -bearing, core 2 O-glycan structure decorates the P-Selectin ligand PSGL-1, and the presence of this glycan structure is required for high affinity P-Selectin binding (1). This antibody stains human and canine leukocytes but does not recognize monkey, mouse, rabbit, porcine, feline or bovine leukocytes.
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store the unopened product at 2 - 8 degreesC. Do not use past expiration date.
Isotype IgM
Mostrar más Mostrar menos

For Research Use Only (RUO)

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.