missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Human Protogenin Antibody, R&D Systems™
GREENER_CHOICE

Código de producto. 18784997
Change view
Click to view available options
Cantidad:
25 μg
Tamaño de la unidad:
25 microgramos
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
18784997 25 μg 25 microgramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18784997 Proveedor R&D Systems N.º de proveedor AF6795SP

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Sheep Polyclonal Antibody

Protogenin Polyclonal specifically detects Protogenin in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno Protogenin
Aplicaciones Immunohistochemistry
Clasificación Polyclonal
Concentración LYOPH
Conjugado Unconjugated
Dilución Immunohistochemistry 5-15 ug/mL
Formulación Lyophilized from a 0.2 μm filtered solution in PBS with Trehalose. *Small pack size (SP) is supplied as a 0.2 μm filtered solution in PBS. with No Preservative
N.º de referencia del gen Q2VWP7
Alias de gen FLJ12795, FLJ13221, FLJ25756, IGDCC5, immunoglobulin superfamily, DCC subclass, member 5, Protein Shen-Dan, protogenin, protogenin homolog (Gallus gallus), PRTG, RPTG, Shen-Dan
Símbolos de los genes PRTG
Especie del huésped Sheep
Inmunógeno Mouse myeloma cell line NS0-derived recombinant human Protegenin Phe36-Ala952 Accession # Q2VWP7
Método de purificación Affinity Purified
Cantidad 25 μg
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 283659
Especificidad de la prueba Detects human Protegenin in direct ELISAs. In direct ELISAs, approximately 30% cross-reactivity with recombinant mouse Protegenin is observed.
Reconstitución Sterile PBS to a final concentration of 0.2 mg/mL.
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. 12 months from date of receipt, -20 to -70 degreesC as supplied. 1 month, 2 to 8 degreesC under sterile conditions after reconstitution. 6 months, -20 to -70 degreesC under sterile conditions after reconstitution.
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos

For Research Use Only

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.