missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Human Proprotein Convertase 9/PCSK9 (Research Grade Alirocumab Biosimilar) Antibody, R&D Systems™
GREENER_CHOICE

Código de producto. 18744027
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
25 μg
Tamaño de la unidad:
100 microgramos
25 microgramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
18744027 25 μg 25 microgramos
18782997 100 μg 100 microgramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18744027 Proveedor R&D Systems N.º de proveedor MAB10347SP

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Human Monoclonal Antibody

Proprotein Convertase 9/PCSK9 Monoclonal specifically detects Proprotein Convertase 9/PCSK9 in Human samples. It is validated for Intracellular Staining by Flow Cytometry, CyTOF-ready.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno Proprotein Convertase 9/PCSK9
Aplicaciones Flow Cytometry, CyTOF
Clasificación Monoclonal
Clon Hu135
Conjugado Unconjugated
Dilución Intracellular Staining by Flow Cytometry 0.25 ug/10^6 cells, CyTOF-ready
Formulación Lyophilized from a 0.2 µm filtered solution in PBS with Trehalose. *Small pack size (SP) is supplied as a 0.2 µm filtered solution in PBS.
Alias de gen EC 3.4.21, EC 3.4.21.111, FH3, FH3neural apoptosis regulated convertase 1, FHCL3, HCHOLA3, hypercholesterolemia, autosomal dominant 3, LDLCQ1, NARC1, NARC-1, NARC-1convertase subtilisin/kexin type 9 preproprotein, NARC1EC 3.4.21.-, Neural apoptosis-regulated convertase 1, PC9, PCSK9, Proprotein convertase 9, proprotein convertase subtilisin/kexin type 9, Subtilisin/kexin-like protease PC9
Especie del huésped Human
Inmunógeno Human Proprotein Convertase 9/PCSK9
Método de purificación Protein A or G purified from cell culture supernatant
Cantidad 25 μg
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 255738
Especificidad de la prueba Detccts Human Proprotein Convertase 9/PCSK9 in direct ELISAs. This non-therapeutic antibody uses the same variable region sequence as the therapeutic antibody Alirocumab. This product is for research use only.
Reconstitución Reconstitute at 0.5 mg/mL in sterile PBS.
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. 12 months from date of receipt, -20 to -70°C as supplied. 1 month, 2 to 8°C under sterile conditions after reconstitution. 6 months, -20 to -70°C under sterile conditions after reconstitution.
Formulario Purified
Isotype IgG1
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.