Learn More
Invitrogen™ Kit ELISA 9/PCSK9 para la proproteína humana convertasa
Descripción
La proproteína humana convertasa 9/PCSK9 cuantifica la proproteína humana convertasa 9/PCSK9 en suero, plasma y sobrenadante. El ensayo reconoce exclusivamente la proproteína humana convertasa 9/PCSK9 natural y recombinante.
PCSK9 es una proproteína convertasa perteneciente a la subfamilia de proteinasa K de la familia de la subtilasa secretora. Esta proteína se sintetiza como un zimógeno soluble que se somete al procesamiento autocatalítico intramolecular en el retículo endoplásmico. La proteína puede funcionar como una proproteína convertasa. La proteína desempeña un papel en la homeostasis del colesterol y puede tener un papel en la diferenciación de neuronas corticales.
Especificaciones
Especificaciones
| Número de acceso | AI415265; AI747682; subtilisina de la convertasa; preproproteína de la subtilisina/kexina de la convertasa tipo 9; FH3; HCHOLA3; hipercolesterolemia; LDLCQ1; Narc1; NARC-1; convertasa 1 regulada por apoptosis neural; convertasa 1 regulada por apoptosis neural; OTTHUMP00000009833; PC9; Pcsk9; convertasa de proproteínas 9; proproteína convertasa PC9; proproteína convertasa subtilisina/kexina tipo 9; PSEC0052; proteasa similar a la subtilisina/kexina PC9 |
| Intervalo del ensayo | De 1,2 a 300 ng/ml |
| Sensibilidad del ensayo | 1,2 ng/mL |
| Conjugado | Biotina |
| Tipo de producto | ELISA |
| Tipo de muestra | Plasma, Sobrenadante, Suero |
| Para utilizar con (equipo) | Lector de microplacas colorimétrico |
| ID de gen (Entrez) | Q8NBP7 |
| Símbolo de gen | PCSK9 |
| CV interensayo | <12% |
| Mostrar más |