missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Human Progranulin/PGRN Antibody, R&D Systems™
GREENER_CHOICE

Código de producto. p-7163398
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
25 μg
Tamaño de la unidad:
100 microgramos
25 microgramos
Código de producto. Cantidad unitSize
18791357 25 μg 25 microgramos
18710337 100 μg 100 microgramos
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18791357

Marca: R&D Systems MAB24202SP

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

Progranulin/PGRN Monoclonal specifically detects Progranulin/PGRN in Human samples. It is validated for ELISA.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno Progranulin/PGRN
Aplicaciones ELISA
Clasificación Monoclonal
Clon 296612
Conjugado Unconjugated
Dilución ELISA
Formulación Lyophilized from a 0.2 μm filtered solution in PBS with Trehalose. *Small pack size (SP) is supplied as a 0.2 μm filtered solution in PBS.
N.º de referencia del gen P28799
Alias de gen Acrogranin, CLN11, GEP, GP88, granulin precursor, GRN, PCDGF, PEPI, PGRN, Proepithelin
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Mouse myeloma cell line NS0-derived recombinant human Progranulin/PGRN, Met1-Leu593, Accession # P28799
Método de purificación Protein A or G purified from hybridoma culture supernatant
Cantidad 25 μg
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 2896
Especificidad de la prueba Detects human Progranulin/PGRN in direct ELISAs.
Reconstitución Reconstitute at 0.5 mg/mL in sterile PBS.
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. 12 months from date of receipt, -20 to -70°C as supplied. 1 month, 2 to 8°C under sterile conditions after reconstitution. 6 months, -20 to -70°C under sterile conditions after reconstitution.
Formulario Lyophilized
Isotype IgG2a
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.