missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Human Progesterone R/NR3C3 Antibody, R&D Systems™
GREENER_CHOICE

Código de producto. 18032162
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
Tamaño de la unidad:
100 microgramos
Código de producto. Cantidad unitSize
18032162 100 μg 100 microgramos
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18032162

Marca: R&D Systems AF5415

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Sheep Polyclonal Antibody

Progesterone R/NR3C3 Polyclonal specifically detects Progesterone R/NR3C3 in Human samples. It is validated for Western Blot, Simple Western, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno Progesterone R/NR3C3
Aplicaciones Western Blot, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry
Clasificación Polyclonal
Concentración LYOPH
Conjugado Unconjugated
Dilución Western Blot 1 ug/mL, Simple Western 25 ug/mL, Immunohistochemistry 5-15 ug/mL, Immunocytochemistry 1-15 ug/mL
N.º de referencia del gen P06401
Alias de gen NR3C3, NR3C3PRNuclear receptor subfamily 3 group C member 3, PGR, progesterone receptor, ProgesteroneR
Símbolos de los genes PGR
Especie del huésped Sheep
Inmunógeno E. coli-derived recombinant human PR-B Met1-Leu189 Accession # P06401
Método de purificación Affinity Purified
Cantidad 100 μg
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 5241
Especificidad de la prueba Detects human PR-A and PR-B in Western blots.
Reconstitución Reconstitute at 0.2 mg/mL in sterile PBS.
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. 12 months from date of receipt, -20 to -70 degreesC as supplied. 1 month, 2 to 8 degreesC under sterile conditions after reconstitution. 6 months, -20 to -70 degreesC under sterile conditions after reconstitution.
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.