missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Human Pro-BMP-2 Antibody, R&D Systems™
GREENER_CHOICE

Código de producto. p-7064954
Change view
Click to view available options
Cantidad:
25 μg
500 μg
Tamaño de la unidad:
25 microgramos
500 microgramos
Código de producto. Cantidad unitSize
18727829 25 μg 25 microgramos
18150311 500 μg 500 microgramos
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18727829

Marca: R&D Systems MAB2260SP

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody has been used in 2 publications

BMP-2 Monoclonal specifically detects BMP-2 in Human samples. It is validated for Western Blot, Immunohistochemistry.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno BMP-2
Aplicaciones Western Blot, Immunohistochemistry
Clasificación Monoclonal
Clon 253717
Conjugado Unconjugated
Dilución Western Blot 1 ug/mL, Immunohistochemistry 8-25 ug/mL
Formulación Lyophilized from a 0.2 μm filtered solution in PBS with Trehalose. *Small pack size (SP) is supplied as a 0.2 μm filtered solution in PBS. with No Preservative
N.º de referencia del gen P12643
Alias de gen BDA2, BMP2, BMP-2, BMP-2A, BMP2ABone morphogenetic protein 2A, bone morphogenetic protein 2, SSFSC
Símbolos de los genes BMP2
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Mouse myeloma cell line NS0-derived recombinant human BMP-2 Ala22-Lys281 (Arg245Ser, Arg279Ser) Accession # P12643
Método de purificación Protein A or G purified from hybridoma culture supernatant
Cantidad 25 μg
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 650
Especificidad de la prueba Detects the pro region of the human BMP-2 precursor in direct ELISAs and Western blots. This antibody does not recognize mature recombinant human BMP-2.
Reconstitución Reconstitute at 0.5 mg/mL in sterile PBS.
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. 12 months from date of receipt, -20 to -70 degreesC as supplied. 1 month, 2 to 8 degreesC under sterile conditions after reconstitution. 6 months, -20 to -70 degreesC under sterile conditions after reconstitution.
Formulario Purified
Isotype IgG2a
Mostrar más Mostrar menos

For Research Use Only

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.