missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Human Pro-BMP-2 Antibody, R&D Systems™
Descripción
BMP-2 Monoclonal specifically detects BMP-2 in Human samples. It is validated for Western Blot, Immunohistochemistry.
Especificaciones
Especificaciones
| Antígeno | BMP-2 |
| Aplicaciones | Western Blot, Immunohistochemistry |
| Clasificación | Monoclonal |
| Clon | 253717 |
| Conjugado | Unconjugated |
| Dilución | Western Blot 1 ug/mL, Immunohistochemistry 8-25 ug/mL |
| Formulación | Lyophilized from a 0.2 μm filtered solution in PBS with Trehalose. *Small pack size (SP) is supplied as a 0.2 μm filtered solution in PBS. with No Preservative |
| N.º de referencia del gen | P12643 |
| Alias de gen | BDA2, BMP2, BMP-2, BMP-2A, BMP2ABone morphogenetic protein 2A, bone morphogenetic protein 2, SSFSC |
| Símbolos de los genes | BMP2 |
| Mostrar más |
For Research Use Only
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?