Learn More
Invitrogen™ Kit ELISA para presenilina 2 humana
Código de producto. 17144683
Click to view available options
Cantidad:
10 × 96 pruebas
5 x 96 pruebas
96 pruebas
Tamaño de la unidad:
cada uno
paquete de 10
paquete de 96
Código de producto. 17144683
Marca: Invitrogen™ EH381RB
La presenilina 2 humana cuantifica la presenilina 2 humana en suero, plasma y sobrenadante.
La presenilina 2 humana cuantifica la presenilina 2 humana en suero, plasma y sobrenadante. El ensayo reconoce exclusivamente la presenilina humana natural y recombinante 2.
Los pacientes con enfermedad de Alzheimer (EA) con una forma hereditaria de la enfermedad llevan mutaciones en las proteínas de la presenilina (PSEN1 o PSEN2) o en la proteína precursora amiloide (APP). Estas mutaciones relacionadas con la enfermedad dan como resultado un aumento de la producción de la forma más larga de amiloide-beta (componente principal de los depósitos amiloides que se encuentran en los cerebros de EA). Las presenilinas se postulan para regular el procesamiento de APP a través de sus efectos en la gamma-secretasa, una enzima que limpia la APP. Además, se cree que las presenilinas están implicadas en la división del receptor Notch de tal manera que, ya sea regulan directamente la actividad de la gamma-secretasa, o actúan por sí mismas como enzimas de proteasa. Se han identificado dos variantes de transcripción divididas alternativamente que codifican diferentes isoformas de PSEN2.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Número de acceso AD3L; AD3LP; AD4; Ad4h; AD5; ALG3; ALG-3; enfermedad de Alzheimer 4; CMD1V; E5-1; presenilina 2; presenilina-2; subunidad Presenilina-2 CTF; subunidad de presenilina-2 NTF; PS2; PS-2; PSEN 2; Psen2; Psnl2; STM2; STM-2
Intervalo del ensayo de 0,2 a 50 ng/ml
Sensibilidad del ensayo 0,2 ng/mL
Conjugado Biotina
Tipo de producto ELISA
Tipo de muestra Plasma, Sobrenadante, Suero
Para utilizar con (equipo) Lector de microplacas colorimétrico
ID de gen (Entrez) P49810
Símbolo de gen PSEN2
CV interensayo <12%
CV intraensayo <10%
Contenido del kit Placa de 96 pocillos previamente recubiertos, patrón, concentrado de diluyente de muestra, anticuerpo de detección biotinilado, SAV-HRP, tampón de lavado, cromógeno, solución de parada, cubiertas de placa adhesivas, Standard, Assay Diluent concentrate, Biotinylated Detection Antibody, SAV-HRP, Wash Buffer, Chromogen, Stop Solution, Adhesive Plate Covers
Etiqueta o tinte Peroxidasa de rábano picante (HRP)
Cantidad 96 pruebas
Estado normativo Para uso exclusivo en investigación
Volumen de muestra Sobrenadante, 50 μl; suero, 50 μl; plasma, 50 μl
Requisitos de almacenamiento De 2 °C a 8 °C
Objetivo PSEN2
Tiempo de prueba 1 h 20 min
Tiempo total del ensayo 4 h 45 min