Learn More
Invitrogen™ Kit ELISA para presenilina 1 humana
Descripción
La presenilina 1 humana cuantifica la presenilina 1 humana en suero, plasma y sobrenadante. El ensayo reconoce exclusivamente la presenilina humana natural y recombinante 1.
La presenilina 1 se identificó inicialmente como un marcador de susceptibilidad a la enfermedad de Alzheimer de inicio temprano. Además de PEN2, nicastrina y APH-1, Presenilin1 forma el complejo de proteínas -gamma-secretasa, una proteasa de aspartyl unida a membrana que puede disociar ciertas proteínas en enlaces de péptidos enterrados dentro del entorno hidrófobo de la bicapa lipídica. Esta disociación es responsable de un paso clave en la señalización de varios receptores de la superficie celular y se cree que es necesaria para la generación de péptidos amiloides neurotóxicos que son fundamentales para la patogénesis de la enfermedad de Alzheimer. Al igual que la enzima de conversión de factor de necrosis tumoral alfa (TACE) y las familias de proteasas de la enzima de disociación del sitio beta (BACE), -la gamma-secretasa limpia la proteína precursora amiloide (APP), Pero dentro de la región intramembrana de APP, que resulta en el p3 no tóxico (del sitio de la disociación alfa y gamma) o el péptido amiloide tóxico ABeta (del sitio de la disociación beta y gamma). Se cree que la acumulación del péptido ABeta es el precursor de la enfermedad de Alzheimer. Se sabe que existen varias isoformas de presenilina 1.
Especificaciones
Especificaciones
| Número de acceso | AD3; Ad3h; enfermedad de Alzheimer 3; FAD; Minilin; Presenilina 1; presenilina 1 (enfermedad de Alzheimer 3); presenilina 1; presenilina-1; subunidad Presenilina-1 CTF; Presenilina-1 CTF12; Subunidad de NTF presenilina-1; proteína S182; PS1; PS-1; PS1-CTF12; Psen1; Psnl1; S182; proteína S182; Senilina 1 |
| Intervalo del ensayo | De 10,5 a 2500 pg/ml |
| Sensibilidad del ensayo | 10,5 pg/mL |
| Conjugado | Biotina |
| Tipo de producto | ELISA |
| Tipo de muestra | Plasma, Sobrenadante, Suero |
| Para utilizar con (equipo) | Lector de microplacas colorimétrico |
| ID de gen (Entrez) | P49768 |
| Símbolo de gen | PSEN1 |
| CV interensayo | <12% |
| Mostrar más |