missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Human Pregnancy Zone Protein/PZP Antibody, R&D Systems™
GREENER_CHOICE

Código de producto. 18759457
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
Tamaño de la unidad:
100 microgramos
Código de producto. Cantidad unitSize
18759457 100 μg 100 microgramos
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18759457

Marca: R&D Systems AF8280

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Goat Polyclonal Antibody

Pregnancy Zone Protein Polyclonal specifically detects Pregnancy Zone Protein in Human samples. It is validated for Western Blot.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno Pregnancy Zone Protein
Aplicaciones Western Blot
Clasificación Polyclonal
Conjugado Unconjugated
Dilución Western Blot 0.25 ug/mL
Formulación Lyophilized from a 0.2 μm filtered solution in PBS with Trehalose. *Small pack size (SP) is supplied as a 0.2 μm filtered solution in PBS. with No Preservative
N.º de referencia del gen P20742
Alias de gen C3 and PZP-like alpha-2-macroglobulin domain-containing protein 6, CPAMD6, pregnancy zone protein, pregnancy-zone protein, PZP
Símbolos de los genes PZP
Especie del huésped Goat
Inmunógeno Human embryonic kidney cell line HEK293-derived recombinant human Pregnancy Zone Protein/PZP Thr26-Val1482 Accession # P20742
Método de purificación Immunogen affinity purified
Cantidad 100 μg
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 5858
Especificidad de la prueba Detects human Pregnancy Zone Protein/PZP in direct ELISAs and Western blots. In direct ELISAs, less than 1% cross-reactivity with recombinant human A2ML1 is observed.
Reconstitución Reconstitute at 0.2 mg/mL in sterile PBS.
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. 12 months from date of receipt, -20 to -70 degreesC as supplied. 1 month, 2 to 8 degreesC under sterile conditions after reconstitution. 6 months, -20 to -70 degreesC under sterile conditions after reconstitution.
Formulario Purified
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos

For Research Use Only

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.