missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Human PRAS40 Antibody, R&D Systems™
GREENER_CHOICE

Código de producto. 18118780
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
Tamaño de la unidad:
100 microgramos
Código de producto. Cantidad unitSize
18118780 100 μg 100 microgramos
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18118780

Marca: R&D Systems MAB6408

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

PRAS40 Monoclonal specifically detects PRAS40 in Human samples. It is validated for Western Blot, Simple Western, Immunocytochemistry.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno PRAS40
Aplicaciones Western Blot, Immunocytochemistry
Clasificación Monoclonal
Clon 660928
Concentración LYOPH
Conjugado Unconjugated
Dilución Western Blot 1 ug/mL, Simple Western 10 ug/mL, Immunocytochemistry 5-25 ug/mL
Formulación Lyophilized from a 0.2 μm filtered solution in PBS with Trehalose. *Small pack size (SP) is supplied as a 0.2 μm filtered solution in PBS. with No Preservative
N.º de referencia del gen Q96B36
Alias de gen 40 kDa, AKT1 substrate 1 (proline-rich), AKT1S1, Lobe, MGC2865, proline-rich AKT1 substrate 1,40 kDa proline-rich AKT substrate
Símbolos de los genes AKT1S1
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno E. coli-dervied recombinant human PRAS40 Gln119-Tyr256 Accession # Q96B36
Método de purificación Protein A or G purified from hybridoma culture supernatant
Cantidad 100 μg
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 84335
Especificidad de la prueba Detects human PRAS40 in Western blots.
Reconstitución Reconstitute at 0.5 mg/mL in sterile PBS.
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. 12 months from date of receipt, -20 to -70 degreesC as supplied. 1 month, 2 to 8 degreesC under sterile conditions after reconstitution. 6 months, -20 to -70 degreesC under sterile conditions after reconstitution.
Formulario Purified
Isotype IgG1
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.