missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Human PPP2R4 Antibody, R&D Systems™
GREENER_CHOICE

Código de producto. p-7161276
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
25 μg
Tamaño de la unidad:
100 microgramos
25 microgramos
Código de producto. Cantidad unitSize
18786006 25 μg 25 microgramos
18728646 100 μg 100 microgramos
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18786006

Marca: R&D Systems AF5929SP

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Goat Antibody

PPP2R4 specifically detects PPP2R4 in Human samples. It is validated for Western Blot.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno PPP2R4
Aplicaciones Western Blot
Clasificación Polyclonal
Conjugado Unconjugated
Dilución Western Blot 1 μ/mL
Formulación Lyophilized from a 0.2 μm filtered solution in PBS with Trehalose. *Small pack size (SP) is supplied as a 0.2 μm filtered solution in PBS.
N.º de referencia del gen Q15257
Alias de gen EC 5.2.1.8, MGC2184, Phosphotyrosyl phosphatase activator, PP2A, PP2A phosphatase activator, PP2A subunit B' isoform PR53, PP2A, subunit B', PR53 isoform, protein phosphatase 2A activator, regulatory subunit 4, PTPA, regulatory subunit B' (PR 53), serine/threonine-protein phosphatase 2A activator, Serine/threonine-protein phosphatase 2A regulatory subunit 4, Serine/threonine-protein phosphatase 2A regulatory subunit B'
Especie del huésped Goat
Inmunógeno E. coli-derived recombinant human PPP2R4, Glu14-Asn323, Accession No. Q15257
Cantidad 25 μg
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 5524
Especificidad de la prueba Detects human PPP2R4 in direct ELISAs.
Reconstitución Reconstitute at 0.2 mg/mL in sterile PBS.
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. 12 months from date of receipt, -20 to -70°C as supplied. 1 month, 2 to 8°C under sterile conditions after reconstitution. 6 months, -20 to -70°C under sterile conditions after reconstitution.
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.