missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Human PPAR delta/NR1C2 Antibody (Clone K9436), R&D Systems™
GREENER_CHOICE

Código de producto. 30057893
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
Tamaño de la unidad:
100 microgramos
Código de producto. Cantidad unitSize
30057893 100 μg 100 microgramos
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 30057893

Marca: R&D Systems PPK943600

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody has been used in 2 publications

PPAR delta/NR1C2 Monoclonal specifically detects PPAR delta/NR1C2 in Human samples. It is validated for Western Blot, Gel Supershift Assay.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno PPAR delta/NR1C2
Aplicaciones Western Blot, Gel Shift
Clasificación Monoclonal
Clon K9436
Conjugado Unconjugated
Dilución Western Blot, Gel Supershift Assay
Formulación A liquid formulation in physiologic saline with 0.1% NaN 3 . with 0.1% Sodium Azide
Alias de gen FAAR, MGC3931, NR1C2, NR1C2PPAR-delta, NUC1, NUC1PPAR-beta, NUCI, NUCII, Nuclear hormone receptor 1, Nuclear receptor subfamily 1 group C member 2, peroxisome proliferative activated receptor, delta, Peroxisome proliferator-activated receptor beta, peroxisome proliferator-activated receptor delta, PPARB, PPARD
Símbolos de los genes PPARD
Especie del huésped Mouse
Método de purificación Protein A or G purified from hybridoma culture supernatant
Cantidad 100 μg
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 5467
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store the unopened product at -70 degreesC. Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. Do not use past expiration date.
Formulario Purified
Isotype IgG2a
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.