missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ Kit de ELISA para PP14 humana

Código de producto. 17824140
Click to view available options
Cantidad:
10 × 96 pruebas
5 x 96 pruebas
96 pruebas
Tamaño de la unidad:
cada uno
paquete de 10
paquete de 96
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 17824140

Marca: Invitrogen™ EH377RBX10

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

ELISA

La PP14 humana cuantifica la PP14 humano en suero, plasma y sobrenadante. El ensayo reconocerá exclusivamente la PP14 humana natural y recombinante.

La proteína placentaria humana 14 (PP14; también conocida como glicodelina y proteína endometrial asociada a la progesterona) es una proteína de la superfamilia estructural de las lipocalinas. La PP14 es el producto más abundante del endometrio secretor y se ha propuesto como marcador bioquímico de la función endometrial en mujeres sometidas a tratamiento de fecundación in vitro.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Número de acceso proteína uterina alfa; GD; GDA; GDG; GDS; glicodelina; glicodelina-A; glicodelina-F; glicodelina-S; PAEG; PAEP; PEG; PEP; proteína placentaria 14; PP14; proteína PP14 (proteína placentaria 14); alfa-2 globulina endometrial asociada al embarazo; alfa-2 globulina endometrial asociada al embarazo; proteína endometrial asociada a progestágeno; proteína endometrial asociada a progestágeno; proteína endometrial asociada a progestágeno (proteína placentaria 14, endometrial asociada al embarazo a; proteína endometrial asociada a progesterona; ZIF-1; factor inhibidor de la unión de la zona-1)
Intervalo del ensayo De 2,5 a 600 ng/ml
Sensibilidad del ensayo 2,5 ng/mL
Conjugado Biotina
Tipo de producto ELISA
Tipo de muestra Plasma, Sobrenadante, Suero
Para utilizar con (equipo) Lector de microplacas colorimétrico
ID de gen (Entrez) P09466
Símbolo de gen PAEP
CV interensayo < 12%
CV intraensayo < 10%
Contenido del kit Placa de 96 pocillos previamente recubiertos, patrón, concentrado de diluyente de muestra, anticuerpo de detección biotinilado, SAV-HRP, tampón de lavado, cromógeno, solución de parada, cubiertas de placa adhesivas, Standard, Assay Diluent concentrate, Biotinylated Detection Antibody, SAV-HRP, Wash Buffer, Chromogen, Stop Solution, Adhesive Plate Covers
Etiqueta o tinte Peroxidasa de rábano picante (HRP)
Cantidad 10 × 96 pruebas
Estado normativo Para uso exclusivo en investigación
Volumen de muestra Sobrenadante, 50 μl; suero, 50 μl; plasma, 50 μl
Requisitos de almacenamiento De 2 °C a 8 °C
Objetivo PAEP
Tiempo de prueba 1 h 20 min
Tiempo total del ensayo 4 h 45 min
Mostrar más Mostrar menos
Corrección del contenido de un producto

Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.

Título del producto

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.

Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado