Learn More
Invitrogen™ Kit de ELISA para PP14 humana
Código de producto. 17105159
Change view
Click to view available options
Cantidad:
10 × 96 pruebas
5 x 96 pruebas
96 pruebas
Tamaño de la unidad:
cada uno
paquete de 10
paquete de 96
17105159 5 x 96 pruebas cada uno
17824140 10 × 96 pruebas paquete de 10
17194673 96 pruebas paquete de 96
3 options
Código de producto. 17105159
Marca: Invitrogen™ EH377RBX5
ELISA
La PP14 humana cuantifica la PP14 humano en suero, plasma y sobrenadante. El ensayo reconocerá exclusivamente la PP14 humana natural y recombinante.
La proteína placentaria humana 14 (PP14; también conocida como glicodelina y proteína endometrial asociada a la progesterona) es una proteína de la superfamilia estructural de las lipocalinas. La PP14 es el producto más abundante del endometrio secretor y se ha propuesto como marcador bioquímico de la función endometrial en mujeres sometidas a tratamiento de fecundación in vitro.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Número de acceso proteína uterina alfa; GD; GDA; GDG; GDS; glicodelina; glicodelina-A; glicodelina-F; glicodelina-S; PAEG; PAEP; PEG; PEP; proteína placentaria 14; PP14; proteína PP14 (proteína placentaria 14); alfa-2 globulina endometrial asociada al embarazo; alfa-2 globulina endometrial asociada al embarazo; proteína endometrial asociada a progestágeno; proteína endometrial asociada a progestágeno; proteína endometrial asociada a progestágeno (proteína placentaria 14, endometrial asociada al embarazo a; proteína endometrial asociada a progesterona; ZIF-1; factor inhibidor de la unión de la zona-1)
Intervalo del ensayo De 2,5 a 600 ng/ml
Sensibilidad del ensayo 2,5 ng/mL
Conjugado Biotina
Tipo de producto ELISA
Tipo de muestra Plasma, Sobrenadante, Suero
Para utilizar con (equipo) Lector de microplacas colorimétrico
ID de gen (Entrez) P09466
Símbolo de gen PAEP
CV interensayo <12%
CV intraensayo <10%
Contenido del kit Placa de 96 pocillos previamente recubiertos, patrón, concentrado de diluyente de muestra, anticuerpo de detección biotinilado, SAV-HRP, tampón de lavado, cromógeno, solución de parada, cubiertas de placa adhesivas, Standard, Assay Diluent concentrate, Biotinylated Detection Antibody, SAV-HRP, Wash Buffer, Chromogen, Stop Solution, Adhesive Plate Covers
Etiqueta o tinte Peroxidasa de rábano picante (HRP)
Cantidad 5 x 96 pruebas
Estado normativo Para uso exclusivo en investigación
Volumen de muestra Sobrenadante, 50 μl; suero, 50 μl; plasma, 50 μl
Requisitos de almacenamiento De 2 °C a 8 °C
Objetivo PAEP
Tiempo de prueba 1 h 20 min
Tiempo total del ensayo 4 h 45 min