Learn More
Invitrogen™ Kit de ELISA para PON1 humana
Click to view available options
Cantidad:
10 × 96 pruebas
5 x 96 pruebas
96 pruebas
Tamaño de la unidad:
cada uno
paquete de 10
paquete de 96
Descripción
La PON1 humana cuantifica la PON1 humano en suero, plasma y sobrenadante. El ensayo reconocerá exclusivamente la PON1 humana natural y recombinante.
La familia de genes de la paraoxonasa (PON) en humanos tiene tres miembros, PON1, PON2 y PON3, alineados uno al lado del otro en el brazo largo del cromosoma 7q21.3-22.1. La PON1 se sintetiza principalmente en el hígado y una parte se secreta en el plasma, donde se asocia a las lipoproteínas de alta densidad (HDL). Además, hidroliza los metabolitos activos de varios otros insecticidas organofosforados (por ejemplo, clorpirifos oxón, diazoxón), así como agentes nerviosos como el sarín, el somán y el VX (agente nervioso letal). El polimorfismo PON1 puede ser responsable de la neurodegeneración y se considera un factor de riesgo independiente para la enfermedad de Parkinson.
Especificaciones
Especificaciones
| Número de acceso | A esterasa 1; A-esterasa 1; esterasa aromática 1; arilesterasa 1; arilesterasa tipo B; EC 3.1.1.2; EC 3.1.1.81; EC 3.1.8.1; ESA; ESAesterasa A; Esterasa A; K-45; MVCD5; paraoxonasa 1; paraoxonasa tipo B; Pon; PON 1; PON1; arilbialcalifosfatasa sérica; arilbialcalifosfatasa sérica 1; Paraoxonasa/arilesterasa sérica 1 |
| Intervalo del ensayo | De 0,2 a 50 ng/ml |
| Sensibilidad del ensayo | 0,2 ng/mL |
| Conjugado | Biotina |
| Tipo de producto | ELISA |
| Tipo de muestra | Plasma, Sobrenadante, Suero |
| Para utilizar con (equipo) | Lector de microplacas colorimétrico |
| ID de gen (Entrez) | P27169 |
| Símbolo de gen | PON1 |
| CV interensayo | < 12% |
| Mostrar más |