missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ Human Podoplanin ELISA Kit

Código de producto. 17174673
Change view
Click to view available options
Cantidad:
10 × 96 pruebas
5 x 96 pruebas
96 pruebas
Tamaño de la unidad:
cada uno
paquete de 10
paquete de 96
Código de producto. Cantidad unitSize
17174673 96 pruebas paquete de 96
17185149 5 x 96 pruebas cada uno
17804140 10 × 96 pruebas paquete de 10
3 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 17174673

Marca: Invitrogen™ EH375RB

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

ELISA

Human Podoplanin quantitates human Podoplanin in serum, plasma, supernatant. The assay will exclusively recognize both natural and recombinant human Podoplanin.

La podoplanina (PDPN, T1A, gp38, Aggrus) es una glicoproteína tipo 1 de mucina con un peso molecular de 40-43 kDa. La podoplanina se expresa en muchos tumores y células normales, especialmente en las células epiteliales linfáticas y en las CD foliculares. La podoplanina se localiza en las células del estroma del tejido linfoide periférico y en las células epiteliales tímicas. Como regulador del endotelio linfático, la podoplanina probablemente desempeña un papel en el mantenimiento de la forma única de los podocitos. La podoplanina parece servir de ligando para el CLEC-2 y su expresión se correlaciona positivamente con los tumores que expresan un mayor potencial invasivo y metastásico. La podoplanina está directamente implicada en la migración celular, ayuda a la formación de metástasis y a la invasión del tejido por parte de las células tumorales. Además, también se ha determinado que la expresión de podoplanina se induce a través de la activación de Src de Cas y, recientemente, hay indicios de la presencia de podoplanina en las células Th17. Los estudios iniciales que se presentan a continuación indican la presencia de podoplanina en una población pequeña pero distinta de células CD4+ de PBMC humana. La disfunción de la proteína podoplanina se ha relacionado con enfermedades como el linfangioma y la neoplasia subglótica. La podoplanina también se ha propuesto como marcador de lesiones pulmonares debido a la función fisiológica de la proteína.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Número de acceso dominio intracelular de la podoplanina citosólica de 29 kDa; Aggrus; CTA-520D8.1; E11; epítopo del antígeno E11; antígeno proteico transmembrana de la superficie celular epitelial; glicoproteína 36; Glicoproteína 38; glicoproteína, 36-KD; GP36; Gp38; GP40; HT1A-1; hT1alfa-1; hT1alfa-2; glicoproteína asociada a la membrana celular de tipo I del pulmón; glicoproteína asociada a la membrana celular de tipo I del pulmón (T1A-2); Ots8; OTS-8; OTTHUMP00000009640; OTTHUMP00000044504; PA2.26; Antígeno PA2.26; PDPN; PICD; Podoplanina; PSEC0003; PSEC0025; marcador de diferenciación transmembrana de las células alveolares pulmonares de tipo I; RANDAM-2; RP23-348F1.2; RTI140; RTI40; T1A; T1A2; T1A-2; T1alfa; T1-alfa; TI1A; Glicoproteína transmembrana E11; proteína celular de tipo I de 40 kDa
Intervalo del ensayo De 0,16 a 40 ng/ml
Sensibilidad del ensayo 0,16 ng/mL
Conjugado Biotina
Tipo de producto ELISA
Tipo de muestra Plasma, Sobrenadante, Suero
Para utilizar con (equipo) Lector de microplacas colorimétrico
ID de gen (Entrez) Q86YL7
Símbolo de gen PDPN
CV interensayo <12%
CV intraensayo <10%
Contenido del kit Placa de 96 pocillos previamente recubiertos, patrón, concentrado de diluyente de muestra, anticuerpo de detección biotinilado, SAV-HRP, tampón de lavado, cromógeno, solución de parada, cubiertas de placa adhesivas, Standard, Assay Diluent concentrate, Biotinylated Detection Antibody, SAV-HRP, Wash Buffer, Chromogen, Stop Solution, Adhesive Plate Covers
Etiqueta o tinte Peroxidasa de rábano picante (HRP)
Cantidad 96 pruebas
Estado normativo Para uso exclusivo en investigación
Volumen de muestra Sobrenadante, 50 μl; suero, 50 μl; plasma, 50 μl
Requisitos de almacenamiento De 2 °C a 8 °C
Objetivo Podoplanina
Tiempo de prueba 1 h 20 min
Tiempo total del ensayo 4 h 45 min
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.