Learn More
Invitrogen™ Human Podocalyxin ELISA Kit
Código de producto. 17175149
Click to view available options
Cantidad:
10 × 96 pruebas
5 x 96 pruebas
96 pruebas
Tamaño de la unidad:
cada uno
paquete de 10
paquete de 96
Código de producto. 17175149
Marca: Invitrogen™ EH374RBX5
ELISA
Human Podocalyxin quantitates human Podocalyxin in serum, plasma, supernatant. The assay will exclusively recognize both natural and recombinant human Podocalyxin.
Este gen codifica un miembro de la familia de las proteínas sialomucinas. La proteína codificada se identificó originalmente como un componente importante de los podocitos glomerulares. Los podocitos son células epiteliales altamente diferenciadas con procesos de interdigitación del pie que cubren el aspecto exterior de la membrana basal glomerular. Otras actividades biológicas de la proteína codificada son: unirse en un complejo de proteínas de membrana con el factor regulador del intercambiador Na+/H+ a elementos citoesqueléticos intracelulares, desempeñar un papel en la diferenciación de las células hematopoyéticas y expresarse en las células del endotelio vascular y unirse a la L-selectina.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Número de acceso AW121214; antígeno GCTM-2; Gp200; Ly102; MGC138240; PC; PCLP; anticuerpo PCLP; Pclp1; PCLP-1; anticuerpo PCLP1; PODL x 2; podocalicina; similar a la podocalicina; tipo podocalicina; proteína 1 similar a la podocalicina; podocalicina; Podxl
Intervalo del ensayo De 22 a 5000 pg/ml
Sensibilidad del ensayo 22 pg/mL
Conjugado Biotina
Tipo de producto ELISA
Tipo de muestra Plasma, Sobrenadante, Suero
Para utilizar con (equipo) Lector de microplacas colorimétrico
ID de gen (Entrez) O00592
Símbolo de gen PODXL
CV interensayo <12%
CV intraensayo <10%
Contenido del kit Placa de 96 pocillos previamente recubiertos, patrón, concentrado de diluyente de muestra, anticuerpo de detección biotinilado, SAV-HRP, tampón de lavado, cromógeno, solución de parada, cubiertas de placa adhesivas, Standard, Assay Diluent concentrate, Biotinylated Detection Antibody, SAV-HRP, Wash Buffer, Chromogen, Stop Solution, Adhesive Plate Covers
Etiqueta o tinte Peroxidasa de rábano picante (HRP)
Cantidad 5 x 96 pruebas
Estado normativo Para uso exclusivo en investigación
Volumen de muestra Sobrenadante, 50 μl; suero, 50 μl; plasma, 50 μl
Requisitos de almacenamiento De 2 °C a 8 °C
Objetivo Podocalicina (PODXL)
Tiempo de prueba 1 h 20 min
Tiempo total del ensayo 4 h 45 min