Learn More
Invitrogen™ Kit ELISA de PNP humano
Código de producto. 17884130
Change view
Click to view available options
Cantidad:
10 × 96 pruebas
5 x 96 pruebas
96 pruebas
Tamaño de la unidad:
cada uno
paquete de 10
paquete de 96
17884130 10 × 96 pruebas paquete de 10
17165149 5 x 96 pruebas cada uno
17154673 96 pruebas paquete de 96
3 options
Código de producto. 17884130
Marca: Invitrogen™ EH373RBX10
ELISA
La PNP humana cuantifica la PNP humana en suero, plasma, sobrenadante. El ensayo reconoce exclusivamente la PNP humana natural y recombinante.
Este gen es un miembro de la familia de polipéptidos de la caja DEAH. La proteína codificada contiene el motivo DEAH (Asp-Glu-Ala-His) que es característico de todas las proteínas de la caja DEAH, y se cree que funciona como una helicasa de ARN dependiente de ATP que regula la liberación de ARNm empalmados de los empalmosomas antes de su exportación desde el núcleo. Esta proteína puede ser necesaria para la replicación del virus de la inmunodeficiencia humana tipo 1 (VIH-1). El empalme alternativo tiene como resultado múltiples variantes de transcripción.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Número de acceso AL024301; AU015798; proteína de unión al esperma secretor del epidídimo Li 156 an; HEL-S-156 an; inosina fosforilasa; inosina fosforilasa {ECO:0000250; Inosina-guanosina fosforilasa; NP; Np-1; Np-2; nucleósido fosforilasa; PNP; PNP {ECO:0000250; Pnp1; PRO1837; PUNP; Purina nucleósido fosforilasa; purina nucleósido fosforilasa {ECO:0000250; purina-nucleósido fosforilasa; purina-nucleósido fosforilasa 1; purina-nucleósido:ortofosfato ribosiltransferasa; UniProtKB:P00491}
Intervalo del ensayo De 0,05 a 10 ng/ml
Sensibilidad del ensayo 0,05 ng/mL
Conjugado Biotina
Tipo de producto ELISA
Tipo de muestra Plasma, Sobrenadante, Suero
Para utilizar con (equipo) Lector de microplacas colorimétrico
ID de gen (Entrez) P00491
Símbolo de gen PNP
CV interensayo < 12%
CV intraensayo < 10%
Contenido del kit Placa de 96 pocillos previamente recubiertos, patrón, concentrado de diluyente de muestra, anticuerpo de detección biotinilado, SAV-HRP, tampón de lavado, cromógeno, solución de parada, cubiertas de placa adhesivas, Standard, Assay Diluent concentrate, Biotinylated Detection Antibody, SAV-HRP, Wash Buffer, Chromogen, Stop Solution, Adhesive Plate Covers
Etiqueta o tinte Peroxidasa de rábano picante (HRP)
Cantidad 10 × 96 pruebas
Estado normativo Para uso exclusivo en investigación
Volumen de muestra Sobrenadante, 50 μl; suero, 50 μl; plasma, 50 μl
Requisitos de almacenamiento De 2 °C a 8 °C
Objetivo PNP
Tiempo de prueba 1 h 20 min
Tiempo total del ensayo 4 h 45 min