missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Human PLZF Alexa Fluor 750-conjugated Antibody, R&D Systems™
GREENER_CHOICE

Código de producto. 18785339
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
Tamaño de la unidad:
100 microgramos
Código de producto. Cantidad unitSize
18785339 100 μg 100 microgramos
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18785339

Marca: R&D Systems IC2944S100UG

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

PLZF Monoclonal specifically detects PLZF in Human samples. It is validated for Intracellular Staining by Flow Cytometry.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno PLZF
Aplicaciones Flow Cytometry
Clasificación Monoclonal
Clon 6318100
Concentración 0.2 mg/mL
Conjugado Alexa Fluor 750
Dilución Intracellular Staining by Flow Cytometry 0.25-1 ug/10^6 cells
Formulación Supplied 0.2 mg/mL in a saline solution containing BSA and Sodium Azide. with 0.09% Sodium Azide
N.º de referencia del gen Q05516
Alias de gen PLZFzinc finger and BTB domain-containing protein 16, ZBTB16, zinc finger and BTB domain containing 16, Zinc finger protein 145, zinc finger protein 145 (Kruppel-like, expressed in promyelocytic leukemia), Zinc finger protein PLZF, ZNF145, ZNF145Promyelocytic leukemia zinc finger protein
Símbolos de los genes ZBTB16
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno E. coli-derived recombinant human PLZF Met1-Gln254 Accession # Q05516
Cantidad 100 μg
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 7704
Especificidad de la prueba Detects human PLZF in direct ELISAs and Western blots. In direct ELISAs, no cross-reactivity with recombinant human (rh) ZBTB38, rhZNF24, rhZNF143, rhZNF206, rhZNF281, or rhZNF423 is observed.
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store the unopened product at 2 - 8 degreesC. Do not use past expiration date.
Isotype IgG2a
Mostrar más Mostrar menos

For Research Use Only (RUO)

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.