missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Invitrogen™ Human PLXDC2 Synthetic Peptide
Click to view available options
Cantidad:
50 μg
Tamaño de la unidad:
50 microgramos
Descripción
Plxdc2 Synthetic Peptide, PEP-0584, from Invitrogen.
May play a role in tumor angiogenesis.
Especificaciones
Especificaciones
| Gene ID (Entrez) | 84898 |
| Especie | Human |
| Método de purificación | purified |
| Número de acceso | Q6UX71 |
| Nombre común | Human PLXDC2 |
| Concentración | 200 μg/mL |
| Contenido y almacenamiento | -20°C |
| Descripción | Synthetic Peptide |
| Formato | Liquid |
| Formulación | PBS with 0.1% BSA and 0.02% sodium azide; pH 7.2 |
| Mostrar más |
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido