Learn More
STEMCELL Technologies Human Pluripotent Stem Cell Naïve State qPCR Array
Código de producto. 17129291
Encompass_Preferred
Click to view available options
Formato:
96-well Plate Type 3
Tamaño de la unidad:
1 set
Código de producto. 17129291
Marca: STEMCELL Technologies 07523
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
For characterization of gene expression associated with hPSC naïve or primed states
  • Characterize your hPSCs by accurately measuring their gene expression profile to determine their status along the spectrum from naïve to primed pluripotency
  • The Human Pluripotent Stem Cell (hPSC) Naïve State qPCR Array has validated primers and probes to detect 90 genes preselected for their demonstrated differential expression in naïve state and primed hPSCs and their derivatives, as well as 6 endogenous control genes
  • TBP (TATA box-binding protein) qPCR Control Template is provided as a synthetic DNA positive control
  • Naïve state hPSCs are self-renewing, retain the properties of the pre-implantation blastocyst, and can differentiate to both embryonic and extra-embryonic lineages
  • Primed hPSCs are also self-renewing, but they are restricted to differentiation along the three embryonic germ layers
Especificaciones
Descripción Pluripotent Stem Cells
Formato 96-well Plate Type 3
Para utilizar con (aplicación) Real Time PCR (qPCR)
El Programa Encompass de Fisher Scientific ofrece artículos que no forman parte de nuestra cartera de distribución. Estos productos no suelen tener imágenes ni descripciones detalladas. Sin embargo, nos comprometemos a mejorar su experiencia de compra. Utilice el siguiente formulario para hacernos llegar sus comentarios sobre el contenido de este producto.