Learn More
Invitrogen™ Kit ELISA de PLUNC humano
Código de producto. 17144673
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 x 96 pruebas
96 pruebas
Tamaño de la unidad:
cada uno
paquete de 96
17144673 96 pruebas paquete de 96
17155149 5 x 96 pruebas cada uno
2 options
Código de producto. 17144673
Marca: Invitrogen™ EH372RB
ELISA
Human PLUNC quantitates human PLUNC in serum, plasma, supernatant. The assay will exclusively recognize both natural and recombinant human PLUNC.
PLUNC es el homólogo humano del plunc murino y se expresa específicamente en las vías respiratorias altas y en las regiones nasofaríngeas. No se conoce la función biológica exacta de esta proteína, pero se ha sugerido que está implicada en las respuestas inflamatorias a los irritantes en las vías respiratorias altas. También puede servir como posible marcador molecular para la detección de micrometástasis en el cáncer de pulmón no microcítico. Este gen es el homólogo humano del plunc murino y, al igual que el gen del ratón, se expresa específicamente en las vías respiratorias altas y en las regiones nasofaríngeas. No se conoce la función biológica exacta de este gen, pero se ha sugerido que está implicado en las respuestas inflamatorias a los irritantes en las vías respiratorias altas. También puede servir como posible marcador molecular para la detección de micrometástasis en el cáncer de pulmón no microcítico. Se han detectado diversas variantes de transcripción resultantes de empalmes alternativos en la UTR 3', pero solo se conoce la naturaleza completa de dos de ellas.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Número de acceso bA49G10.5; pliegue BPI que contiene la familia A, miembro 1; pliegue BPI que contiene la familia A, miembro 1; miembro 1 de la familia A que contiene pliegues BPI; Bpifa1; proteína relacionada con las células ES; proteína de unión a ligando RYA3; LPLUNC3; proteína específica del pulmón X; LUNX; LUNXNASG; NASG; Proteína relacionada con el carcinoma nasofaríngeo; proteína clonada del paladar, pulmón y epitelio nasal; epitelio palatino, pulmonar y nasal asociado; paladar, pulmón y epitelio nasal asociados; proteína asociada al carcinoma de paladar, pulmón y epitelio nasal; clon del epitelio palatino, pulmonar y nasal; transcripción expresada del epitelio palatino, pulmonar y nasal; Plunc; proteína Plunc; proteína secretora en las vías respiratorias altas; paladar corto; PLUNC1 corto; SPLUNC1; SPLUNC1SPURT; SPURT; proteína enriquecida del epitelio traqueal; epitelio traqueal, proteína enriquecida; UNQ787/PRO1606; Proteína Hl de Von Ebner
Intervalo del ensayo De 40 a 10 000 pg/ml
Sensibilidad del ensayo 40 pg/mL
Conjugado Biotina
Tipo de producto ELISA
Tipo de muestra Plasma, Sobrenadante, Suero
Para utilizar con (equipo) Lector de microplacas colorimétrico
ID de gen (Entrez) Q9NP55
Símbolo de gen Bpifa1
CV interensayo <12%
CV intraensayo <10%
Contenido del kit Placa de 96 pocillos previamente recubiertos, patrón, concentrado de diluyente de muestra, anticuerpo de detección biotinilado, SAV-HRP, tampón de lavado, cromógeno, solución de parada, cubiertas de placa adhesivas, Standard, Assay Diluent concentrate, Biotinylated Detection Antibody, SAV-HRP, Wash Buffer, Chromogen, Stop Solution, Adhesive Plate Covers
Etiqueta o tinte Peroxidasa de rábano picante (HRP)
Cantidad 96 pruebas
Estado normativo Para uso exclusivo en investigación
Volumen de muestra Sobrenadante, 50 μl; suero, 50 μl; plasma, 50 μl
Requisitos de almacenamiento De 2 °C a 8 °C
Objetivo PLUNC
Tiempo de prueba 1 h 20 min
Tiempo total del ensayo 4 h 45 min