Learn More
R&D Systems™ Human PLK1 (NP_005021.2) VersaClone cDNA
Código de producto. 18770957
Change view
Click to view available options
Cantidad:
10 μg
Tamaño de la unidad:
10 microgramos
18770957 10 μg 10 microgramos
1 options
Código de producto. 18770957 Proveedor R&D Systems™ N.º de proveedor RDC3216
Contains gene inserts that are fully sequenced and produced with high quality
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
génica PLK1
Número de acceso NP_005021.2
Concentración 10 μg at 0.2 μg/μL
Formulación cDNA is provided in 10 mM Tris-Cl, pH 8.5
Tipo de inserto 1825 bp
ID de gen (Entrez) 5347
Alias de gen cell cycle regulated protein kinase, EC 2.7.11, EC 2.7.11.21, PLK, PLK-1, polo (Drosophia)-like kinase, polo like kinase, polo-like kinase 1 polo-like kinase (Drosophila), Serine/threonine-protein kinase 13, serine/threonine-protein kinase PLK1, STPK13
Contenido y almacenamiento Store the unopened product at -20°C to -70°C. Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. Do not use past expiration date.
Especie Human
Cantidad 10 μg