missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Invitrogen™ Human PlGF-1 ELISA Development Kit (ABTS), PeproTech®
Descripción
PlGF-1 is an angiogenic factor that belongs to the cysteine-knot superfamily of growth factors. PlGF-1 is expressed in placental tissues, the colon, and mammary carcinomas. It signals through the VEGFR-1/FLT1 receptor, and stimulates endothelial cell proliferation and migration.
Especificaciones
Especificaciones
| Número de acceso | P49763 |
| Intervalo del ensayo | Lot-specific |
| Sensibilidad del ensayo | Lot-specific |
| Conjugado | HRP |
| Tipo de producto | ELISA |
| Para utilizar con (equipo) | Lector de microplacas colorimétrico |
| ID de gen (Entrez) | 5228 |
| Símbolo de gen | PGF |
| Contenido del kit | Capture Antibody, Detection Antibody, Protein Standard, HRP-conjugate |
| Etiqueta o tinte | HRP |
| Mostrar más |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?