missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Human Plexin B1 Alexa Fluor 647-conjugated Antibody, R&D Systems™
GREENER_CHOICE

Código de producto. 18700708
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
Tamaño de la unidad:
100 microgramos
Código de producto. Cantidad unitSize
18700708 100 μg 100 microgramos
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18700708

Marca: R&D Systems FAB37491R100UG

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

Plexin B1 Monoclonal specifically detects Plexin B1 in Human samples. It is validated for Flow Cytometry.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno Plexin B1
Aplicaciones Flow Cytometry
Clasificación Monoclonal
Clon 559830
Concentración 0.2 mg/mL
Conjugado Alexa Fluor 647
Dilución Flow Cytometry 0.25-1 ug/10^6 cells
Formulación Supplied 0.2 mg/mL in a saline solution containing BSA and Sodium Azide. with 0.09% Sodium Azide
N.º de referencia del gen O43157
Alias de gen plexin B1, PLXN5, PLXNB1, SEP, Transmembrane Protein SEP
Símbolos de los genes PLXNB1
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno NS0 mouse myeloma cell line transfected with human Plexin B1 Accession # O43157
Cantidad 100 μg
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 5364
Especificidad de la prueba Detects human Plexin B1 in direct ELISAs.
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store the unopened product at 2 - 8 degreesC. Do not use past expiration date.
Isotype IgG1
Mostrar más Mostrar menos

For Research Use Only (RUO)

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.