Learn More
Gibco™ Medio similar al plasma humano (HPLM)
Código de producto. p-7220315
Click to view available options
Cantidad:
500 mL
10 × 500 mL
Tamaño de la unidad:
500 ml
cada uno
Código de producto. 17100059
Marca: Gibco™ A4899101
Edge
El medio similar al plasma humano (HPLM) Gibco está diseñado para asemejarse al entorno celular natural que se encuentra en el cuerpo, imitando el perfil metabólico del plasma humano.
Human Plasma-like Medium (HPLM) is designed to resemble the natural cellular environment found in the body, mimicking the metabolic profile of human plasma.
  • Fisiológicamente relevante: diseñado para asemejarse al ambiente celular natural que se encuentra en el cuerpo; formulado con más de 60 metabolitos polares y concentraciones de sal similares a las del plasma
  • Revisión por pares: amplia publicación de investigaciones que utilizaron HPLM
  • Fácil de usar: sustituye directamente a los medios convencionales cuando se complementa con SBF
Los medios clásicos de cultivo celular sintético ampliamente utilizados, incluidos MEM, DMEM, RPMI 1640 y DMEM/F-12, contienen glucosa, aminoácidos, vitaminas y sales en concentraciones que a menudo no reflejan las que se encuentran en el plasma humano. Estos medios también carecen de componentes plasmáticos adicionales necesarios para imitar el perfil metabólico del plasma humano. Al estudiar el cáncer y otras enfermedades, los resultados con mayor relevancia fisiológica permitirán a los investigadores mejorar su comprensión de la función humana y la enfermedad.
La solución HPLM
El HPLM contiene más de 60 metabolitos polares como aminoácidos, ácidos nucleicos, azúcares y pequeños ácidos orgánicos en las concentraciones que se encuentran en el plasma humano. Las concentraciones de sal en HPLM imitan las concentraciones de sal encontradas en el plasma humano. Al asemejarse al entorno celular natural que se encuentra en el cuerpo, el HPLM proporciona a los investigadores la capacidad de estudiar el impacto de los medios celulares fisiológicamente relevantes en sus aplicaciones específicas.
Cuando se suplementa con suero bovino fetal (SBF), el HPLM es capaz de soportar el crecimiento y la viabilidad celular de forma comparable a la de los medios basales convencionales suplementados con SBF. Para la mayoría de las líneas celulares, no se requiere una adaptación para pasar del medio convencional al HPLM.
La formulación completa del HPLM está disponible (hipervínculo a la página de recursos técnicos con la formulación completa del HPLM).
Sistema de fabricación y calidad conforme a las buenas prácticas de fabricación actuales
HPLM está fabricado en unas instalaciones conformes a las buenas prácticas de fabricación actuales y se encuentran en Grand Island, Nueva York (EE. UU.). Las instalaciones están registradas en la Agencia estadounidense de alimentos y medicamentos (FDA) como fabricante de dispositivos médicos y están certificadas según la norma ISO 13485.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de célula Células de mamíferos
Formulario Líquido
Tipo de producto Medio similar al plasma humano
Serum Level Suplementos de suero estándar
Esterilidad Sterile-filtered
Con aditivos Glutamina, Rojo de fenol
Sin aditivos Sin HEPES
Para utilizar con (aplicación) Cultivo de células de mamífero
Cantidad 500 mL
Culture Type Cultivo de células de mamífero