Learn More
Invitrogen™ Kit de ELISA para PLA2G2A humana
Descripción
Human PLA2G2A quantitates human PLA2G2A in serum, plasma, supernatant. The assay will exclusively recognize both natural and recombinant human PLA2G2A.
La proteína codificada por este gen es un miembro de la familia de las fosfolipasas A2 (PLA2). Las PLA2 constituyen una familia diversa de enzimas con respecto a la secuencia, la función, la localización y los requisitos de cationes divalentes. Este producto génico pertenece al grupo II, que contiene la forma secretada de PLA2, una enzima extracelular que tiene una masa molecular baja y requiere iones de calcio para su catálisis. Cataliza la hidrólisis del enlace acil-éster del ácido graso sn-2 de los fosfoglicéridos, liberando ácidos grasos libres y lisofosfolípidos, y se cree que participa en la regulación del metabolismo de los fosfolípidos en las biomembranas. Se han encontrado varias variantes de transcripción empalmadas alternativamente con diferentes 5' UTR de este gen.
Especificaciones
Especificaciones
| Número de acceso | EC 3.1.1.4; EF; Factor potenciador; Enzima de tipo IIA fosfolipasa A2; GIIC sPLA2; grupo IIA fosfolipasa A2; modificador de Min1; Mom1; fosfolipasa A2 tipo II secretada no pancreática; fosfolipasa A2 secretora no pancreática; NPS-PLA2; fosfatidilcolina 2-acilhidrolasa 2 A; fosfolipasa A2 grupo IIA; fosfolipasa A2, grupo IIA (plaquetas, líquido sinovial); fosfolipasa A2, asociada a la membrana; PLA2; PLA2B; PLA2BPLA2; PLA2G2A; PLA2L; PLA2LPLA2S; PLA2S; PLAS1; fosfolipasa A2 plaquetaria; RASF-A; fosfolipasa A2 del grupo secretor; sPLA2; sPla2-IIA |
| Intervalo del ensayo | De 32 a 8000 pg/ml |
| Sensibilidad del ensayo | 32 pg/mL |
| Conjugado | Biotina |
| Tipo de producto | ELISA |
| Tipo de muestra | Plasma, Sobrenadante, Suero |
| Para utilizar con (equipo) | Lector de microplacas colorimétrico |
| ID de gen (Entrez) | P14555 |
| Símbolo de gen | PLA2G2A |
| CV interensayo | <12% |
| Mostrar más |