Learn More
Invitrogen™ Kit de ELISA para PLA2G2A humana
Código de producto. 17115149
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 x 96 pruebas
96 pruebas
Tamaño de la unidad:
cada uno
paquete de 96
17115149 5 x 96 pruebas cada uno
17104673 96 pruebas paquete de 96
2 options
Código de producto. 17115149
Marca: Invitrogen™ EH369RBX5
ELISA
Human PLA2G2A quantitates human PLA2G2A in serum, plasma, supernatant. The assay will exclusively recognize both natural and recombinant human PLA2G2A.
La proteína codificada por este gen es un miembro de la familia de las fosfolipasas A2 (PLA2). Las PLA2 constituyen una familia diversa de enzimas con respecto a la secuencia, la función, la localización y los requisitos de cationes divalentes. Este producto génico pertenece al grupo II, que contiene la forma secretada de PLA2, una enzima extracelular que tiene una masa molecular baja y requiere iones de calcio para su catálisis. Cataliza la hidrólisis del enlace acil-éster del ácido graso sn-2 de los fosfoglicéridos, liberando ácidos grasos libres y lisofosfolípidos, y se cree que participa en la regulación del metabolismo de los fosfolípidos en las biomembranas. Se han encontrado varias variantes de transcripción empalmadas alternativamente con diferentes 5' UTR de este gen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Número de acceso EC 3.1.1.4; EF; Factor potenciador; Enzima de tipo IIA fosfolipasa A2; GIIC sPLA2; grupo IIA fosfolipasa A2; modificador de Min1; Mom1; fosfolipasa A2 tipo II secretada no pancreática; fosfolipasa A2 secretora no pancreática; NPS-PLA2; fosfatidilcolina 2-acilhidrolasa 2 A; fosfolipasa A2 grupo IIA; fosfolipasa A2, grupo IIA (plaquetas, líquido sinovial); fosfolipasa A2, asociada a la membrana; PLA2; PLA2B; PLA2BPLA2; PLA2G2A; PLA2L; PLA2LPLA2S; PLA2S; PLAS1; fosfolipasa A2 plaquetaria; RASF-A; fosfolipasa A2 del grupo secretor; sPLA2; sPla2-IIA
Intervalo del ensayo De 32 a 8000 pg/ml
Sensibilidad del ensayo 32 pg/mL
Conjugado Biotina
Tipo de producto ELISA
Tipo de muestra Plasma, Sobrenadante, Suero
Para utilizar con (equipo) Lector de microplacas colorimétrico
ID de gen (Entrez) P14555
Símbolo de gen PLA2G2A
CV interensayo <12%
CV intraensayo <10%
Contenido del kit Placa de 96 pocillos previamente recubiertos, patrón, concentrado de diluyente de muestra, anticuerpo de detección biotinilado, SAV-HRP, tampón de lavado, cromógeno, solución de parada, cubiertas de placa adhesivas, Standard, Assay Diluent concentrate, Biotinylated Detection Antibody, SAV-HRP, Wash Buffer, Chromogen, Stop Solution, Adhesive Plate Covers
Etiqueta o tinte Peroxidasa de rábano picante (HRP)
Cantidad 5 x 96 pruebas
Estado normativo Para uso exclusivo en investigación
Volumen de muestra Sobrenadante, 50 μl; suero, 50 μl; plasma, 50 μl
Requisitos de almacenamiento De 2 °C a 8 °C
Objetivo PLA2G2A
Tiempo de prueba 1 h 20 min
Tiempo total del ensayo 4 h 45 min