missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Human PKM1/2 Antibody, R&D Systems™
GREENER_CHOICE

Código de producto. 18760517
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
25 μg
Tamaño de la unidad:
100 microgramos
25 microgramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
18760517 25 μg 25 microgramos
18702097 100 μg 100 microgramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18760517 Proveedor R&D Systems N.º de proveedor MAB72443SP

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

PKM2 Monoclonal specifically detects PKM2 in Human samples. It is validated for Western Blot, Immunocytochemistry.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno PKM2
Aplicaciones Western Blot, Immunocytochemistry
Clasificación Monoclonal
Clon 945103
Conjugado Unconjugated
Dilución Western Blot 0.25-0.5 ug/mL, Immunocytochemistry 5-25 ug/mL
Formulación Lyophilized from a 0.2 μm filtered solution in PBS with Trehalose. *Small pack size (SP) is supplied as a 0.2 μm filtered solution in PBS.
N.º de referencia del gen P14618
Alias de gen CTHBP, Cytosolic thyroid hormone-binding protein, MGC3932, OIP3, OIP-3, OIP3EC 2.7.1.40, Opa-interacting protein 3, p58, PK, muscle type, PK2, PK3, PK3PKM, Pyruvate kinase 2/3, pyruvate kinase isozymes M1/M2, Pyruvate kinase muscle isozyme, pyruvate kinase, muscle, TCB, THBP1, THBP1p58, Thyroid hormone-binding protein 1, thyroid hormone-binding protein, cytosolic, Tumor M2-PK
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno E.coli-derived recombinant human PKM2, Ser434-Pro531, Accession No. P14618
Método de purificación Protein A or G purified from hybridoma culture supernatant
Cantidad 25 μg
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 5315
Especificidad de la prueba Detects human PKM2 in direct ELISAs.
Reconstitución Reconstitute at 0.5 mg/mL in sterile PBS.
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. 12 months from date of receipt, -20 to -70°C as supplied. 1 month, 2 to 8°C under sterile conditions after reconstitution. 6 months, -20 to -70°C under sterile conditions after reconstitution.
Formulario Supernatant
Isotype IgG2a
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.