Learn More
Invitrogen™ Kit de ELISA para PILR alfa humano
Código de producto. 17874130
Click to view available options
Cantidad:
10 × 96 pruebas
5 x 96 pruebas
96 pruebas
Tamaño de la unidad:
cada uno
paquete de 10
paquete de 96
Código de producto. 17874130
Marca: Invitrogen™ EH368RBX10
El PILR-alfa humano cuantifica el PILR-alfa humano en suero, plasma y sobrenadante.
El PILR-alfa humano cuantifica el PILR-alfa humano en suero, plasma y sobrenadante. El ensayo reconoce exclusivamente el PILR alfa humano natural y recombinante.
La desfosforilación de residuos de tirosina de proteínas mediada por SHP-1 es fundamental para la regulación de varias vías de señalización celular. Dos tipos de miembros de la superfamilia de receptores inhibitorios son los receptores con motivos inhibitorios basados en tirosina (ITIM) y sus homólogos activadores sin ITIM. Se cree que el control de la señalización celular a través de SHP-1 se produce a través de un equilibrio entre la inhibición mediada por PILRalfa y la activación mediada por PILR beta. Este gen en particular codifica el miembro portador de ITIM del par de receptores, que funciona en el papel inhibidor. Las vías de señalización celular dependen de una interacción dinámica entre los procesos de activación e inhibición. La desfosforilación de residuos de tirosina de proteínas mediada por SHP-1 es fundamental para la regulación de varias vías de señalización celular. Dos tipos de miembros de la superfamilia de receptores inhibitorios son los receptores con motivos inhibitorios basados en tirosina (ITIM) y sus homólogos activadores sin ITIM. Se cree que el control de la señalización celular a través de SHP-1 se produce mediante un equilibrio entre la inhibición mediada por PILR alfa y la activación mediada por PILRbeta. Estos genes de receptores emparejados similares a las inmunoglobulinas se encuentran en una orientación en tándem cabeza-cola en el cromosoma 7. Este gen en particular codifica el miembro portador de ITIM del par de receptores, que funciona en el papel inhibidor.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Número de acceso AV021745; Receptor de superficie celular FDF03; FDF03; Receptor inhibidor PILR-alfa; receptor emparejado similar a la inmunoglobina tipo 2 alfa; receptor tipo 2 alfa emparejado similar a la inmunoglobina; receptor alfa tipo 2 emparejado similar a la inmunoglobulina; Pilra
Intervalo del ensayo De 5,5 a 1500 pg/ml
Sensibilidad del ensayo 5,5 pg/mL
Conjugado Biotina
Tipo de producto ELISA
Tipo de muestra Plasma, Sobrenadante, Suero
Para utilizar con (equipo) Lector de microplacas colorimétrico
ID de gen (Entrez) Q9UKJ1
Símbolo de gen PILRA
CV interensayo < 12%
CV intraensayo < 10%
Contenido del kit Placa de 96 pocillos previamente recubiertos, patrón, concentrado de diluyente de muestra, anticuerpo de detección biotinilado, SAV-HRP, tampón de lavado, cromógeno, solución de parada, cubiertas de placa adhesivas, Standard, Assay Diluent concentrate, Biotinylated Detection Antibody, SAV-HRP, Wash Buffer, Chromogen, Stop Solution, Adhesive Plate Covers
Etiqueta o tinte Peroxidasa de rábano picante (HRP)
Cantidad 10 × 96 pruebas
Estado normativo Para uso exclusivo en investigación
Volumen de muestra Sobrenadante, 50 μl; suero, 50 μl; plasma, 50 μl
Requisitos de almacenamiento De 2 °C a 8 °C
Objetivo PILRA
Tiempo de prueba 1 h 20 min
Tiempo total del ensayo 4 h 45 min